40543
(±)-Propranolol -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
(±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol -hydrochlorid, DL-Propranolol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤1.0% water
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
InChIKey
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Anwendung
Empfohlene Produkte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?