Wichtige Dokumente
P0884
(±)-Propranolol -hydrochlorid
≥99% (TLC), powder, β-adrenoceptor antagonist
Synonym(e):
(±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol -hydrochlorid, DL-Propranolol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
(±)-Propranolol -hydrochlorid, ≥99% (TLC), powder
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: <14.5 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
Ersteller
AstraZeneca
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
InChIKey
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- to determine whether autonomic nervous system mediated the promotive effect on skin microcirculation in rat
- as a non-selective β- receptor blocker to reduce the arrhythmogenic events
- to study its effect on oxygen-induced retinopathy in mice
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Vorsicht
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCapplication for SFCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..