Merck
33152
Supelco
1,5-Diphenylcarbazid
reag. Ph. Eur., ≥98.0%, for metal titration
Synonym(e):
1,5-Diphenylcarbohydrazid, sym.-Diphenylcarbazid
About This Item
Lineare Formel:
C6H5NHNHCONHNHC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.28
Beilstein:
752039
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
for metal titration
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Assay
≥98% (HPLC)
≥98.0%
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
Verunreinigungen
diphenylcarbazone, in accordance
≤0.1% insoluble matter in ethanol
Glührückstand
≤0.05% (as SO4)
mp (Schmelzpunkt)
170-175 °C (lit.)
170-175 °C
Eignung
passes test for Hg detection
SMILES String
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
InChIKey
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die Reaktion von 1,5-Diphenylcarbazid mit Chrom (VI) wurde häufig für die spektrophotometrische Bestimmung von Chrom verwendet. Darüber hinaus ist es ein Elektronendonator und kann zur Messung der Photosystem-2-Aktivität in Subchloroplastenfragmenten verwendet werden.
Anwendung
1,5-Diphenylcarbazid wurde zur Herstellung einer Diphenylcarbazidlösung während eines Versuchsverfahrens zur Reduktion von biologischem Chrom (VI) unter Verwendung eines Tropfkörpers verwendet. Es kann zur Vorsäulen-Komplexbildung bei der HPLC, bei der Online-Vorkonzentrierung und bei der Bestimmung von Chrom(VI)-Spuren in Wasser verwendet werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Biological chromium (VI) reduction using a trickling filter.
Dermou E
Journal of Hazardous Materials, 126 (1), 78-85 (2005)
On-line preconcentration and determination of chromium (VI) in waters by high-performance liquid chromatography using pre-column complexation with 1, 5-diphenylcarbazide.
Padarauskas A
Journal of Chromatography A, 808 (1), 193-199 (1998)
Oxidation of 1, 5-diphenylcarbazide as a measure of photosystem 2 activity in subchloroplast fragments.
Vernon LP and Shaw ER.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 36 (6), 878-884 (1969)
N Rajesh et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 69(2), 612-618 (2007-07-03)
A novel approach has been developed for the solid phase extraction of chromium(VI) based on the adsorption of its diphenylcarbazide complex on a mixture of acid activated montmorillonite (AAM)-silica gel column. The effect of various parameters such as acidity, stability
A Padarauskas et al.
Journal of chromatography. A, 808(1-2), 193-199 (1998-07-04)
A method for on-line chromatographic preconcentration and determination of chromium(VI) traces has been developed. Chromate was preconcentrated on a C18 column (50 x 6 mm I.D.) after complexation with diphenylcarbazide (DPC). Following the preconcentration step, analysis of the sample was