Wichtige Dokumente
270989
Ethylacetat
anhydrous, 99.8%
Synonym(e):
EtOAc
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
73 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
SAFC Hitech®
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
801 °F
Expl.-Gr.
2.2-11.5 %, 38 °F
Verunreinigungen
<0.005% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−84 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?