Über diesen Artikel
grade
HPLC grade
Quality Level
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
potency
5620 mg/kg LD50, oral (Rat), >18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
260 nm, ≥50%, 265 nm, ≥80%, 270 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- [Determination of 12 prohibited veterinary drug residues in pig urine by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry]: Bei dieser fortschrittlichen Methode zum Nachweis von Arzneimittelrückständen in Tierproben wird Ethylacetat zur Probenvorbereitung verwendet, was seine Rolle bei der Einhaltung von Vorschriften für Tierarzneimittel unterstreicht (Wan et al., 2024).
- Therapeutic effect of Ginkgetin on smoke-induced airway inflammation by down-regulating the c/EBPβ signaling pathway and CCL2 expression: In dieser Studie werden die entzündungshemmenden Eigenschaften von Ginkgetin untersucht, wobei im Extraktionsprozess Ethylacetat verwendet wird, was dessen Nutzen in der biomedizinischen Forschung hervorhebt (Tao et al., 2024).
- Effect of methanol extract of Plectranthus esculentus N.E.Br tuber and its fractions on indices of benign prostatic hyperplasia in Wistar rats: Ethylacetat wird bei der Extraktion bioaktiver Verbindungen für pharmakologische Studien eingesetzt, was seine entscheidende Rolle bei therapeutischen Anwendungen demonstriert (Kanu et al., 2024).
- Phytochemical evaluation of Ziziphus mucronata and Xysmalobium undulutum towards the discovery and development of anti-malarial drugs: Demonstriert die Verwendung von Ethylacetat in phytochemischen Screenings und leistet einen Beitrag zur Entwicklung neuer Malariamedikamente (Buthelezi et al., 2024).
- The First Records of the In Silico Antiviral and Antibacterial Actions of Molecules Detected in Extracts of Algerian Fir (Abies numidica De Lannoy) Using LC-MS/MS Analysis: In dieser Forschungsarbeit wird Ethylacetat zur Extraktion von Verbindungen aus Pflanzen für antivirale und antibakterielle Tests verwendet, wobei seine Bedeutung bei der Untersuchung von Naturprodukten hervorgehoben wird (Benouchenne et al., 2024).
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylacetat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1008681000 | 04022536011394 |
| 1008684000 | 04022536658124 |
| 1008689010 | 04022536862613 |
| 1008682500 | 04022536011417 |
| 1008684008 | 04027269301583 |