Merck
L092004
Sigma-Aldrich
Ethylacetat
Synonym(e):
EtOAc
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
Beilstein:
506104
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
NACRES:
NA.01
Dampfdichte
3 (20 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
73 mmHg ( 20 °C)
Assay
100% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
801 °F
Expl.-Gr.
2.2-11.5 %, 38 °F
Brechungsindex
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−84 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bei der Festphasensynthese von Oligonukleotiden werden in jedem Schritt des Synthesezyklus flüssige Reagenzien eingesetzt. Die allgemeine Syntheseleistung und somit die Produktausbeute und Reinheit des rohen Oligonukleotids hängt stark von der chemischen Reinheit der Monomere und flüssigen Hilfsreagenzien sowie anderen Lösungsmitteln wie Ethylacetat, Dichlormethan und Dimethylformamid ab. Ethylacetat (EA), ein Carboxylatester, ist ein umweltfreundliches organisches Lösungsmittel mit einem breiten Anwendungsspektrum in der Industrie. Ethylacetat kann durch eine Veresterungsreaktion zwischen Ethylalkohol und Essigsäure in Gegenwart von Schwefelsäure erhalten werden. Seine Synthese durch reaktive Destillation und akzeptorlose dehydrierende Dimerisation von Ethanol wurde untersucht. Seine Fähigkeit als Acylakzeptor bei der immobilisierten, lipasevermittelten Herstellung von Biodiesel aus rohem Pflanzenöl wurde untersucht. Der vollständige Abbau von Ethylacetat zu CO2 unter Verwendung eines oktaedrischen Mangan-Molekularsiebs (OMS-2) wurde untersucht. EA ist eine wirksame Lösungsmittelalternative zu Diethylether, die bei der Formalinether-Sedimentationstechnik zum Konzentrieren von Eiern, Larven und Zysten in Stuhlproben eingesetzt wird.
Anwendung
Ethylacetat kann für folgende Studien verwendet werden:
  • Als Lösungsmittel für die Isolierung von Hagebuttenpulver (Rosa canina L., Rosaceae) mittels Ultraschall.
  • Als Lösungsmittel für die Entnahme von flüchtigen Thiolen aus Wein für deren quantitative Beurteilung mittels Gaschromatografie/Massenspektrometrie (GC/MS).
  • Herstellung von Dünnschichten aus TiO2 (Titandioxid) auf Glas.
  • Als Extraktionsmedium in der Multirückstandsanalyse von Pestizidrückständen in Obst und Gemüse.
  • Acetylierung von primären Aminen zum Bilden von Amiden in Gegenwart von Dimethylzinn(IV)-essigsäure-distannoxan.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Junwei Liu et al.
Planta, 241(6), 1435-1451 (2015-02-27)
Strigolactone changes and cross talk with ABA unveil a picture of root-specific hormonal dynamics under stress. Strigolactones (SLs) are carotenoid-derived hormones influencing diverse aspects of development and communication with (micro)organisms, and proposed as mediators of environmental stimuli in resource allocation
Reza Sohrabi et al.
The Plant cell, 27(3), 874-890 (2015-03-01)
Plant-derived volatile compounds such as terpenes exhibit substantial structural variation and serve multiple ecological functions. Despite their structural diversity, volatile terpenes are generally produced from a small number of core 5- to 20-carbon intermediates. Here, we present unexpected plasticity in
Tsukasa Horiyama et al.
PloS one, 9(9), e108642-e108642 (2014-09-27)
Escherichia coli produces the iron-chelating compound enterobactin to enable growth under iron-limiting conditions. After biosynthesis, enterobactin is released from the cell. However, the enterobactin export system is not fully understood. Previous studies have suggested that the outer membrane channel TolC
Maarit Neuvonen et al.
PloS one, 9(8), e103743-e103743 (2014-08-27)
Bacterial cholesterol oxidase is commonly used as an experimental tool to reduce cellular cholesterol content. That the treatment also generates the poorly degradable metabolite 4-cholesten-3-one (cholestenone) has received less attention. Here, we investigated the membrane partitioning of cholestenone using simulations
Angela Schwarm et al.
Archives of animal nutrition, 69(3), 159-176 (2015-05-13)
The aim of the present experiment was to compare silage prepared from maize having a brown midrib (BMR) mutation with control (CTR) maize to identify their effects on enteric methane emission, digesta mean retention time (MRT), ruminal fermentation and digestibility.