Wichtige Dokumente
235989
Brij® L4
average Mn ~362
Synonym(e):
Polyethylenglykol-dodecylether, Polyoxyethylen(4)-laurylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~362
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
9
SMILES String
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
InChIKey
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a surfactant for the synthesis of copper(I) oxide (Cu2O) spherical nanoparticles using a microemulsion technique
- as a non-ionic surfactant for preparing reverse micelles to synthesize Pt3Co alloy nanoparticles
- as a surfactant to enhance the efficiency of interfacial coupling of hydrophobic materials and to make hydrogel
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?