Merck
21719
Supelco
Caprylsäuremethylester
analytical standard
Synonym(e):
Methylcaprylat, Methyloctanoat, Octansäuremethylester
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
Beilstein:
1752270
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.8% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.418
bp
193-194 °C (lit.)
Dichte
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyloctanoat, auch als Methylcaprylat bekannt, ist ein Octanoatester und gehört zur Gruppe der Fettsäuremethylester (FAME). Es kommt natürlich in Saccharomyces cerevisiae und anderen Organismen vor.
Anwendung
Dieser Analysestandard kann auch wie folgt eingesetzt werden:
  • Trennung und Quantifizierung auf Grundlage von Gaschromatografie-Tandem-Differenzialmobilitätsspektrometrie (DMS) von 16 Methyl- und Ethylfettsäureestern aus Biodieselproben
  • Entwicklung und Validierung eines Gaschromatografie-Flammenionisations-Verfahrens (GC-FID) zum Bestimmen von Fettsäuremethylestern (FAME) in Bierwürzeproben nach ihrer Festphasenextraktion und Methylierung auf Grundlage von BF3
  • Vergleichsanalyse von Gaschromatografie-Verbrennung-Massenspektrometrie- und Gaschromatografie-Flammenionisationsdetektor-Verfahren zur Bestimmung von Fettsäuremethylestern (FAME) in Biodieselproben
  • Identifizierung und Quantifizierung von Fettsäuren in Walnuss- und Kokosölproben mittels Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS) nach ihrer Methylveresterung durch BF3-MeOH-Verfahren
  • Gleichzeitige Bestimmung von Fettsäuren in Rinderkolostrumproben mittels GC-FID nach ihrer Derivatisierung zu Esterformen unter Verwendung eines sauren Katalysators, Bortrifluorid
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Mit wenigen Mausklicken können Sie ein NMR-Spektrum dieser Substanz ansehen und einen Online-Vergleich mit Ihrer Probe durchführen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
T J Gianfagna et al.
Life support & biosphere science : international journal of earth space, 5(2), 255-261 (2001-09-07)
Given the constraints on physical space, energy supply, and labor availability, crop production efficiency must be maximized if a sustainable supply of food is to be produced on lunar and planetary space stations. In the modules designed for plant growth
D A Haydon et al.
The Journal of physiology, 341, 411-427 (1983-08-01)
The effects of several n-alkanols and n-alkyl oxyethylene alcohols, methyl octanoate, glycerol 1-monooctanoate and dioctanoyl phosphatidylcholine on the ionic currents and electrical capacity of the squid giant axon membrane have been examined. The peak inward current in voltage-clamped axons was
A A Elliott et al.
Biochimica et biophysica acta, 978(2), 337-340 (1989-01-30)
The effects of n-alkanes (n-pentane to n-octane), n-alkanols (n-pentanol to n-undecanol) and two carboxylic esters (methyl pentanoate and methyl octanoate) on the conductance of squid giant axons in a high potassium, zero sodium bathing solution have been examined. Sodium and
C Togbé et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(11), 3896-3908 (2010-03-20)
There is a growing interest for using bioethanol-biodiesel fuel blends in diesel engines but no kinetic data and model for their combustion were available. Therefore, the kinetics of oxidation of a biodiesel-bioethanol surrogate fuel (methyl octanoate-ethanol) was studied experimentally in
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and