Wichtige Dokumente
260673
Caprylsäure-methylester
99%
Synonym(e):
Methyl-caprylat, Methyloctanoat, Octansäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
Löslichkeit
water: insoluble
Dichte
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- A reactant to prepare C7 and C8 hydrocarbons by catalytic decarboxylation/decarbonylation reactions in the presence of Pt/Al2O3 catalyst.
- A component of biodiesel −bioethanol surrogate fuel model to study its kinetics of oxidation.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)