17776
Selektiver Chlortetracyclin-Zusatz
suitable for microbiology
Synonym(e):
Chlortetracyclin
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Penicillium spp.
SMILES String
CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4C3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31)/t7-,8-,15-,21-,22-/m0/s1
InChIKey
CYDMQBQPVICBEU-XRNKAMNCSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?