Wichtige Dokumente
O5875
Oxytetracyclin -hydrochlorid
Synonym(e):
5-Hydroxytetracyclin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
≤3.5% total of impurities (related substances (HPLC))
Farbe
yellow
Löslichkeit
soluble
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
SMILES String
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O9.ClH/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
InChIKey
UBDNTYUBJLXUNN-IFLJXUKPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Mode of Resistance: Active efflux, ribosome protection, tetracycline inactivation.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable