Merck
S6501
Sigma-Aldrich
Streptomycin -sulfat (Salz)
powder
Synonym(e):
2-[(1S,2R,3R,4S,5R,6R)-5-(diaminomethylideneamino)-2-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2S,3S,4S,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-methylamino-oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyl-oxolan-2-yl]oxy-3,4,6-trihydroxy-cyclohexyl]guanidine
About This Item
Lineare Formel:
C21H39N7O12 · 1.5 H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
728.69
Beilstein:
3894995
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51281675
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.76
Biologische Quelle
Streptomyces griseus
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
≥720 I.U. per mg
Mol-Gew.
calculated mol wt 1457.38
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
Farbe
white to off-white
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChIKey
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
Allgemeine Beschreibung
(C21H39N7O12)2 ⋅3H2O4S
Chemische Struktur: Aminoglykosid
Anwendung
Streptomycin wird für die Untersuchung der Streptomycin-Resistenz verwendet und oft zusammen mit Penicillin und anderen Wirkstoffen angewendet, um die bakterielle Kontamination in Zellkulturanwendungen zu hemmen. In molekularbiologische Anwendungen sollte es in einer Menge von 25-50μg/ml, bei Zellkulturanwendungen in einer Menge von 100 mg/ml und in Embryokulturen in einer Menge von 50 mg/l zugegeben werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: Streptomycin wirkt durch die Hemmung der Prokaryoten-Proteinsynthese, indem es an das S12-Protein der 30S-Untereinheit des Ribosoms bindet und dadurch die Translation vom Initiationskomplex zum kettenverlängernden Ribosom verhindert. Dadurch entsteht eine Fehlcodierung bzw. die Initiation wird gehemmt.
Widerstandsmechanismus: Eine Mutation in rpsL, einem Gen für das ribosomale Protein S12, verhindert die Bindung von Streptomycin an das Ribosom. Durch eine Aminoglycosid-Phosphotransferase wird Streptomycin ebenfalls inaktiviert.
Antimikrobielles Spektrum: Streptomycin wirkt gegen gramnegative und grampositive Bakterien.
Vorsicht
Die Lösungen können bis zu einen Monat bei 2–8 °C oder für längere Zeiträume bei -20 °C gelagert werden. Bei 37 °C sind sie drei Tage lang stabil.
Angaben zur Herstellung
Stammlösungen können direkt im Fläschchen mit sterilem Wasser mit einer Konzentration von 20-25 mg/ml hergestellt werden.
Sonstige Hinweise
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniela Lobenwein et al.
Journal of the American Heart Association, 4(10), e002440-e002440 (2015-10-29)
Paraplegia following spinal cord ischemia represents a devastating complication of both aortic surgery and endovascular aortic repair. Shock wave treatment was shown to induce angiogenesis and regeneration in ischemic tissue by modulation of early inflammatory response via Toll-like receptor (TLR)
Jiayun Zhu et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(12), 1809-1822 (2015-06-18)
Fanconi Anemia (FA) is a cancer predisposition syndrome and the factors defective in FA are involved in DNA replication, DNA damage repair and tumor suppression. Here, we show that FANCD2 is critical for genome stability maintenance in response to high-linear
Chao Yu et al.
Nature communications, 6, 8017-8017 (2015-08-19)
Oocyte meiosis is a specialized cell cycle that gives rise to fertilizable haploid gametes and is precisely controlled in various dimensions. We recently found that E3 ubiquitin ligase CRL4 is required for female fertility by regulating DNA hydroxymethylation to maintain
Carlotta Alias et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 19(9), 2098-2107 (2015-05-27)
Gynaecological leiomyosarcoma (gLMS) represent a heterogeneous group of soft tissue sarcoma, characterized by rare incidence, high aggressiveness and propensity to infiltrate secondary organs, poor prognosis and lethality, because of the lack of biological mechanisms that underlying their progression and effective
Chengfei Zheng et al.
Molecular medicine reports, 12(5), 6656-6662 (2015-09-02)
Aortic aneurysm is a cardiovascular condition with a serious risk of mortality and the dismal prognosis of any type of major cardiovascular disease. The present study found that tissues from aortic aneurysm patients and hypoxic aortic smooth muscle cells showed