Merck
134368
Sigma-Aldrich
1,2-Propandiol
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
1,2-PDO, Propylenglykol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.09
Beilstein:
1340498
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
187 °C (lit.)
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
779 °F
Expl.-Gr.
12.5 %
dilution
(for general lab use)
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,2-Propanediol kann als Nebenprodukt bei der Dehydratisierung von Glycerin zu Hydroxyaceton gewonnen werden.In Abwesenheit eines Katalysators kann es mit Sebacinsäure und Zitronensäure kondensieren, um Poly((1,2-Propanediol-Sebacat)-Citrat) (PPSC), ein elastomeres Polyester zu bilden, das im Tissue Engineering und in der Wirkstoffverabreichung Anwendung findet.
Anwendung
1,2-Propanediol wird verwendet:
  • zum Entfernen der Oil-Red-O-Färbung bei Zebrafischlarven
  • zur Herstellung von Alginat-Hydrogelen
  • zum Auflösen von Androstenon
  • zum Kalibrieren von Kegelstrahl-Computertomographie-Scannern
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Prasanna R Karunanayaka et al.
Brain and behavior, 5(11), e00390-e00390 (2015-12-15)
The formation of an odor percept in humans is strongly associated with visual information. However, much less is known about the roles of learning and memory in shaping the multisensory nature of odor representations in the brain. The dynamics of
ZeGlobalTox: an innovative approach to address organ drug toxicity using zebrafish
Cornet C, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 18(4), 864-864 (2017)
Synthesis, characterization and in vitro degradation of a novel degradable poly ((1, 2-propanediol-sebacate)-citrate) bio elastomer
Lie L, et al.
Polymer Degradation and Stability, 92, 389-396 (2007)
Selective hydrogenolysis of glycerol to 1, 2-propanediol: comparison of batch and continuous process operations
Rode.V.C, et al.
Organic Process Research & Development, 14, 1385-1392 (2010)
Alginate-based hydrogels as an alternative to electrolytic gels for rapid EEG monitoring and easy cleaning procedures
Pedrosa P, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 247(4), 273-283 (2017)