Merck
07424
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-thiocyanat
for electrochemistry, ≥99.0% (T)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
for electrochemistry
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Verunreinigungen
≤0.2% water
Brechungsindex
n20/D 1.553
Leitfähigkeit
~20.2 mS/cm
mp (Schmelzpunkt)
-6 °C
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
SMILES String
[S-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
InChIKey
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)