Wichtige Dokumente
00796
1-Ethyl-3-Methylimidazoliumdicyanamid
≥98.5% (HPLC/T)
Synonym(e):
EMIM DCA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (HPLC/T)
Verunreinigungen
≤0.5% water
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
N#C[N-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2N3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1-5-2-4/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
429.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
221 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?