Wichtige Dokumente
51053
1-Ethyl-3-methylimidazolacetat
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
EMIM Ac
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Ursprung
Switzerland origin
mp (Schmelzpunkt)
>30 °C (product can occur as an undercooled melt)
Dichte
1.101 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
CC([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H4O2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
327.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
164 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?