Merck
711748
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluorborat
≥98%
Synonym(e):
BMIMBF4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15BF4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.5% water
Dichte
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluorborat ist eine hydrophile ionische Flüssigkeit (RTIL).
Anwendung
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluorborat ([BMIM]BF4) kann wie folgt verwendet werden:  
  • Als Reaktionsmedium zur Herstellung von NH4TiOF3-Mesokristallen, die in TiO2-basierte Nanostrukturen umgewandelt werden.        
  • Gemeinsam mit 2,2,2-Trifluorethanol als Arbeitsflüssigkeit in Absorptionswärmepumpen oder -kälteanlagen.       
  • Als Elektrolyt in Lithium-Ionen-Batterien und Doppelschichtkondensatoren.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
550.4 °F
Flammpunkt (°C)
288 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effects of hydrophilic room-temperature ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate on direct electrochemistry and bioelectrocatalysis of heme proteins entrapped in agarose hydrogel films.
Wang SF, et al.
Electrochemical Communications, 9(7), 1709-1714 (2007)
Is the mixture of 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate and 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate applicable as electrolyte in electrical double layer capacitors?
Palm R, et al.
Electrochemical Communications, 22, 203-206 (2012)
Refractive index and heat capacity of 1-butyl-3-methylimidazolium bromide and 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, and vapor pressure of binary systems for 1-butyl-3-methylimidazolium bromide+ trifluoroethanol and 1-butyl-3-methylimidazolium tet
Kim K-S, et al.
Fluid Phase Equilibria, 218(2), 215-220 (2004)
Mixed ionic liquid as electrolyte for lithium batteries
Diaw M, et al.
Journal of Power Sources, 146(1-2), 682-684 (2005)
Xiaojing Lv et al.
Nanotechnology, 31(35), 355201-355201 (2020-05-15)
TiO2 nanowires with high transparency and good ion storage capacity were explored as the charge-balancing layers for assembling electrochromic devices (ECDs). Increase thickness of TiO2 nanowires layer lowers the driving potential of the entire ECDs accompanied with reduced potential at