03880590
Luteolin
primary reference standard
Synonym(e):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
mp (Schmelzpunkt)
~330 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
InChIKey
IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)