Wichtige Dokumente
CDP-RO
Roche
CDP-Star®
Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo[3.3.1.13,7 ]decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate
Synonym(e):
CDP-Star® Chemilumineszenz-Substrat, gebrauchsfertige, cdp-star, Dinatrium-2-chlor-5-(4-methoxyspiro[1,2-dioxetan-3,2′-(5-chlortricyclo[3.3.1.13.7]decan])-4-yl]-1-phenylphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>98%
Form
solution
Verpackung
bottle of 1 mL (11685627001[25 mM])
bottle of 2 × 1 mL (11759051001[25 mM])
Hersteller/Markenname
Roche
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[C@]1(C2)C[C@H]3C4(OOC4(C5=CC(OP([O-])([O-])=O)=C(Cl)C=C5)OC)[C@@H]2C[C@@H](C1)C3
InChI
1S/C18H21Cl2O7P.2Na/c1-24-18(14-6-13(2-3-15(14)19)25-28(21,22)23)17(26-27-18)11-4-10-5-12(17)9-16(20,7-10)8-11;;/h2-3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1H3,(H2,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,12+,16-,17?,18?;;
InChIKey
UKWLRLAKGMZXJC-VCCHNUGISA-L
Allgemeine Beschreibung
25 mM Lösung (12,38 mg/ml), 100-fache Konzentration
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Mit diesem schnellen, hochempfindlichen Substrat sparen Sie Zeit.
- Membranen können leicht abisoliert und neu verprobt werden.
- Sie können bei jedem Experiment Mehrfachbelichtungen von bis zu zwei Tagen vornehmen.
- Das Substrat kann wiederverwendet werden, wenn es gefiltert und in Natriumazid aufbewahrt wird.
Qualität
Angaben zur Herstellung
Maleinsäurepuffer: 15 bis 25 °C, stabil
Nachweispuffer: 15 bis 25 °C, stabil
Blockierungslösung: muss stets frisch zubereitet werden
Antikörperlösung: 2 bis 8 °C
Sonstige Hinweise
- Die erste Belichtung des Röntgenfilms sollte 5 – 15 Minuten dauern. Prüfen Sie den Film und wählen Sie in Abhängigkeit von diesem Ergebnis weitere Belichtungsdauern.
- Es ist keine Präinkubation erforderlich.
- Tragen Sie das Substrat rasch auf, um graue Schatten aufgrund von Substrattropfen sowie das Austrocknen der Membran (führt zu unebenem, hohem Hintergrund) zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Plastikfolie, um die Blots abzudecken, sondern verwenden Sie Hybridisierungsbeutel, Klarsichthüllen aus Azetat oder zwei durchsichtige Folienblätter.
- Die Belichtungszeiten sind kürzer als bei der Verwendung von CSPD.
- Verwenden Sie keine Nitrozellulosemembranen.
- Sie können bis zu zwei Tage nach der Hinzugabe des Substrats wiederholte Belichtungen durchführen.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?