Merck
12039672910
Roche
DIG Northern-Starterkit
greener alternative
suitable for Northern blotting, sufficient for 10 labeling reactions
Synonym(e):
DIG-System, Northern Blot
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
Verwendung
sufficient for 10 blots (blots of 10 x 10 cm2)
sufficient for 10 labeling reactions
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Roche
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
68 °C optimum reaction temp.
Methode(n)
Northern blotting: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das DIG Northern-Starterkit ist für Anwender geeignet, die noch nicht mit dem DIG-System vertraut sind. Die enthaltenen Reagenzien haben sich bewährt und erbringen erfolgreiche und reproduzierbare Ergebnisse bei Northern Blotting. Zusätzlich sind die bequemer zu handhabenden Standardprodukte für das DIG-System (z. B. CDP Star, gebrauchsfertig) beigefügt. Dank der kleinen Anzahl von Reaktionen kann der Anwender Erfahrung mit dem DIG-System sammeln und auf dieser Grundlage dann zur Verwendung standardmäßiger Packungsgrößen übergehen. Für optimalen Erfolg sollte dieses Kit mit dem DIG Wasch- und Blockierungspuffer-Set verwendet werden. Dieses Kit wird zur Erzeugung von einsträngigen, DIG-markierten RNA-Sonden und die chemilumineszente Detektion verwendet. Markierte Sonden werden mittels In-vitro-Transkriptionsmethode synthetisiert.
Wir verpflichten uns, Ihnen grünere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde als sicherere Chemikalie entwickelt.  Das DIG-System wurde als empfindliche und kosteneffektive Alternative zur radioaktiven Markierung im Nachweis von Nukleinsäuren entwickelt. Die Vielseitigkeit des DIG-Systems ist in zahlreichen Publikationen belegt. Die radioaktive Markierung stellt daher nicht mehr die einzige Option für die Markierung von DNA zur Hybridisierung dar.
Anwendung
Das DIG Northern-Starterkit produziert DIG-markierte RNA-Sonden, die zusammen mit den im Lieferumfang enthaltenen chemilumineszenten Detektionsreagenzien für Northern-Blot-Methoden verwendet werden können. Unter Verwendung von linearisierter DNA als Template werden SP6-, T3- oder T7-RNA-Polymerasen genutzt, um DIG-11-UTP in das RNA-Transkript zu integrieren. Nach der Markierung kann die DIG-markierte Sonde sofort für die Hybridisierung verwendet werden. Zur bequemeren Nutzung kann DIG Easy Hyb für die Hybridisierung verwendet werden. Die DIG Easy Hyb-Granula lassen sich einfach rekonstituieren. Hierfür werden 64 ml DEPC-behandelten (RNase-freien) Wassers direkt in die Flasche gegeben. Nach der Rekonstituierung ist DIG Easy Hyb bei Raumtemperatur 1 Monat lang stabil. Nach der Hybridisierung kann die Hybridisierungslösung mit der DIG-markierten RNA-Sonde zur späteren Verwendung bei -15 bis -25 °C gelagert werden (bis zu 1 Jahr).
Das DIG Northern-Starterkit wird für die Northern-Blot-Hybridisierung verwendet, um die RNA des Hepatitis-B-Virus (HBV) und des Citrus-leprosis-Virus, cytoplasmatischer Typ 2 (CiLV-C2) zu analysieren.
Verpackung
1 Kit mit 11 Komponenten.
1 Kit für bis zu 10 Markierungsreaktionen und die Detektion von 10 Blots, Blots mit 10×10 cm2, Reaktionen mit μg DNA für jeweils ca. 20 μg markierte RNA
Sensitivität und Spezifität: Bei Verwendung von 1 μg linearisierter Template-DNA ergibt die Markierungsreaktion innerhalb von 1 Stunde üblicherweise 20 μg neu synthetisierter, DIG-markierter RNA. Die DIG-markierte RNA-Sonde kann 0,1 pg homologer DNA oder RNA in einer Dotblot-Analyse nachweisen. Seltene mRNAs können in 0,1 μg Gesamt-RNA nachgewiesen werden.
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Hinweis: Sterile, RNase-freie Lösungen und Geräte verwenden
Testzeit: 9 Std. 30 Min.
Probenmaterialien:
  • Linearisiertes Plasmid einschließlich der passenden RNA-Polymerase-Promotersequenz (SP6, T3, T7).
  • Speziell hergestelltes PCR-Produkt Arbeitslösung: Hinweis: Sterile, RNase-freie Lösungen und Geräte verwenden.
Hinweis: Die Länge der zu transkribierenden Region sollte im Bereich von 200 bis 1.000 bp liegen. Zur Vermeidung einer RNase-Kontamination muss die DNA phenolisiert werden.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Labeling Mix 5x concentrated
  • Transcription Buffer 5x concentrated
  • SP6 RNA Polymerase 20 U/μl
  • T7 RNA Polymerase 20 U/μl
  • T3 RNA Polymerase 20 U/μl
  • Anti-Digoxigenin-AP antibody, Fab fragments 750 U/ml
  • DNase I, RNase free 10 U/μl
  • CDP-Star ready-to-use
  • Actin RNA Probe, DIG-labeled Antisense Probe, length 588 bases 10 ng/μl
  • DIG Easy Hyb Granules
  • Blocking Solution 10x concentrated
Alle anzeigen (11)
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Novel Virus of the Genus Cilevirus Causing Symptoms Similar to Citrus Leprosis
Roy A, et al.
Phytopathology, 103, 488-500 (2013)
Tuong Vi T Dang et al.
BMC research notes, 7, 655-655 (2014-09-19)
In plants, RNA- based gene silencing mediated by small RNAs functions at the transcriptional or post-transcriptional level to negatively regulate target genes, repetitive sequences, viral RNAs and/or transposon elements. Post-transcriptional gene silencing (PTGS) or the RNA interference (RNAi) approach has
Interleukin-34 inhibits hepatitis B virus replication in vitro and in vivo
Cheng ST, et al.
PLoS ONE, 12 (2017)
Ziqiang Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 291(51), 26377-26387 (2016-10-28)
Once it enters the host cell, herpes simplex virus type 1 (HSV-1) recruits a series of host cell factors to facilitate its life cycle. Here, we demonstrate that serine/arginine-rich splicing factor 2 (SRSF2), which is an important component of the
Liyuan Zhu et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 27(9), 1621-1637 (2019-06-30)
Glioma, the most common primary malignancy in the brain, has high recurrence and lethality rates, and thus, elucidation of the molecular mechanisms of this incurable disease is urgently needed. Poly-pyrimidine tract binding protein (PTBP1, also known as hnRNP I), an