Wichtige Dokumente
11796895001
Roche
DIG Easy Hyb™ Granulat
powder, suitable for hybridization
Synonym(e):
DIG-System
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for
Qualitätsniveau
Form
powder
Verwendung
sufficient for 6 x 100 mL
Hersteller/Markenname
Roche
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
hybridization: suitable
Farbe
white
pH-Wert
7,0
Löslichkeit
water: soluble
Eignung
suitable for nucleic acid hybridization
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
20-25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- DIG Easy Hyb™ ist ein praktischer, gebrauchsfertiger Hybridisierungspuffer, der Zeit spart und Arbeit reduziert.
- DIG Easy Hyb ist an den Prinzipien der „Grünen Chemie“ ausgerichtet und bietet eine umweltfreundlichere Alternative für Hybridisierungspuffer.
Angaben zur Herstellung
Hinweis: Für Anwendungen mit Northern Blot muss das DIG Easy Hyb Granulat unter RNase-freien Bedingungen gelöst werden.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?