Merck
11669940910
Roche
DNA-Molekülmassenmarker VII, DIG-markiert
greener alternative
Synonym(e):
DNA-Marker
About This Item
UNSPSC-Code:
41105335
Form
solution
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
Hersteller/Markenname
Roche
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
10 μg/mL
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: miscible
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde als sicherere Chemikalie entwickelt. Das DIG-System wurde als empfindliche und kosteneffektive Alternative zur Nutzung von Radioaktivität für die Markierung und Detektion von Nukleinsäuren entwickelt. Die Vielseitigkeit des DIG-Systems ist in zahlreichen Publikationen belegt. Die radioaktive Markierung stellt daher nicht mehr die einzige Option für die Markierung von DNA zur Hybridisierung dar.
DNA-Molekülmassenmarker VII, DIG-markiert, ist eine gebrauchsfertige Lösung in 10 mM Tris-HCI, 1 mM EDTA, pH-Wert 8,0. Das Fragmentgemisch wird durch Spaltung der SPP1-DNA mit EcoRI hergestellt. Der Größenbereich liegt zwischen 0,081 und 8,57 kbp.
Anwendung
DNA-Molekülmassenmarker VII, DIG-markiert, wird als Größenstandard in der Southern-Blot-Analyse für die Markierung und den Nachweis von Nukleinsäuren eingesetzt.
Sequenz
Das Gemisch enthält 17 Fragmente mit den folgenden Basenpaarlängen: 81, 359, 492, 710, 718, 992, 1164, 1482, 1515, 1882, 1953, 2799, 3639, 4899, 6106, 7427 und 8576 bp.
Hinweis: Fragmentlängen werden mithilfe einer Computeranalyse der DNA-Sequenz abgeleitet. Je nach Größenbereich des Markers sind die kleinsten Fragmente nur auf überladenen Gelen sichtbar.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Wen Huang et al.
Molecular genetics & genomic medicine, 3(3), 172-181 (2015-06-02)
Fragile X syndrome is mainly caused by a CGG repeat expansion within the 5' UTR of the fragile X mental retardation 1 (FMR1) gene. Previous analyses of the FMR1 CGG repeat patterns and flanking haplotypes in Caucasians and African Americans
Hui Xi et al.
Molecular genetics & genomic medicine, 9(7), e1711-e1711 (2021-06-01)
Fragile X syndrome (FXS) is the most common inherited form of intellectual disability. Prenatal screening of FXS allows for early identification and intervention. The present study explored the feasibility of FXS carrier screening during prenatal diagnosis for those who were
Fei Gao et al.
Molecular genetics & genomic medicine, 8(6), e1236-e1236 (2020-04-14)
Fragile X syndrome (FXS) is the most common inherited form of intellectual disability caused by a CGG repeat expansion in the 5' untranslated region of the FMR1 gene. When the number of repeats exceeds 200, the gene becomes hypermethylated and
Kathryn M McCulloch et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(37), 11547-11552 (2015-08-05)
Orthosomycins are oligosaccharide antibiotics that include avilamycin, everninomicin, and hygromycin B and are hallmarked by a rigidifying interglycosidic spirocyclic ortho-δ-lactone (orthoester) linkage between at least one pair of carbohydrates. A subset of orthosomycins additionally contain a carbohydrate capped by a