Merck
11734334001
Roche
Protease-Universalsubstrat
lyophilized, suitable for detection, pkg of 40 mg (40 μmol; 100mM)
Synonym(e):
Casein, Resorufin-markiert, Proteasesubstrat, universal, Substrat für Protease
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Form
lyophilized
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 40 mg (40 μmol; 100mM)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
1 mg/mL
Anwendung(en)
detection
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das Universal Protease Substrate ermöglicht die rasche und hochempfindliche Detektion der Aktivität von in Spuren vorliegender Proteasen sowie die Bestimmung der Effektivität einer Proteasehemmung. Durch Proteaseaktivität werden Resorufin-markierte Peptide von dem patentierten Substrat (Resorufin-markiertes Casein) freigesetzt. Resorufin ist N-(resorufin-4-carbonyl)-piperidin-4-carbonsäure).Die Konzentration dieser markierten Peptide im Überstand steht in direktem Verhältnis zur vorhandenen proteolytischen Aktivität.
  • Bequemer Nachweis von proteolytischen Aktivitäten im Nanogramm-Bereich in unter einer Stunde.
  • Für die hochempfindliche Proteasedetektion in einem homogenen Assay.
Anwendung
Prinzip
Durch Behandlung mit Proteasen werden Resorufin-markierte Peptide von Resorufin-markiertem Casein freigesetzt. Sie können nicht durch Trichloressigsäure ausgefällt werden. Die Konzentration dieser Resorufin-markierten Peptide im Überstand ist äquivalent zur vorhandenen proteolytischen Aktivität.
Universal Protease Substrate eignet sich als allgemeines Substrat für Proteasen und für die Detektion der Aktivität von in Spuren vorliegenden Proteasen, die beispielsweise Enzymzubereitungen kontaminieren. Es kann spektrophotometrisch und fluorimetrisch in einem homogenen Assay gemessen werden.
Qualität
Funktionstest: leistungsgeregelt im Proteasen-Assay.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: ca. 1 mg/ml
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Eine wässrige Lösung ist bei -15 bis -25 °C mehrere Monate und bei 2 bis 8 °C 2 bis 3 Tage stabil. Es wird empfohlen, wässrige Lösungen in Aliquoten bei -15 bis -25 °C zu lagern. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist möglich. Bei 15 bis 25 °C wird das Produkt in Lösung rasch hydrolysiert.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Airborne Fungi Induce Nasal Polyp Epithelial Cell Activation and Toll-Like Receptor Expression
Shin, et al.
International Archives of Allergy and Immunology, 153 (1), 46-52 (2010)
Differential Proinflammatory Responses to Aspergillus fumigatus by Airway Epithelial Cells In Vitro Are Protease Dependent
Rowley, et al.
Journal of Fungi, 7, 468-468 (2021)
Cryo-EM structure of the entire FtsH-HflKC AAA protease complex
Qiao, et al.
Cell Reports, 39 (2022)
Anna V Luebben et al.
Science advances, 8(15), eabj8633-eabj8633 (2022-04-16)
Genetic CLN5 variants are associated with childhood neurodegeneration and Alzheimer's disease; however, the molecular function of ceroid lipofuscinosis neuronal protein 5 (Cln5) is unknown. We solved the Cln5 crystal structure and identified a region homologous to the catalytic domain of