Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H32N4O7
Molekulargewicht:
536.58
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Proteasome Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥87%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Z-Gly-Gly-Leu-7-amido-4-methylcoumarin (Z-Gly-Gly-Leu-AMC) has been used as a substrate for proteasome peptidase to measure proteosome activities using spectrophotometer.
Biochem/physiol Actions
Z-Gly-Gly-Leu-7-amido-4-methylcoumarin (Z-Gly-Gly-Leu-AMC) is a fluorogenic peptide that is used in analysis of protease and peptidase activity of proteasomes. Z-GGL-AMC has been noted as a particular substrate for chymotrypsin-like activity. It has low solubility and precipitates at 100μM.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?