Merck
539125
Sigma-Aldrich
Protease-Assay-Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41116133
NACRES:
NA.84
Verwendung
sufficient for 200 tests
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
assay range
sensitivity: 10 ng/mL
Aufnahme
sample type biological sample(s)
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Protease-Assay-Kit eignet sich für die quantitative Bestimmung der Proteaseaktivität in biologischen Proben. Dieses Kit wurde auf seine Eignung für die Detektion einer breiten Vielfalt von Proteasen getestet, einschließlich Serinproteasen (Trypsin, Chymotrypsin, Thrombin, Plasmin, Elastase, Subtilisin), Cysteinproteasen (Papain, Cathepsin B) und Säureproteasen (Thermolysin, Pepsin). Jedes Kit bietet eine ausreichende Anzahl von Reagenzien für 200 Assays. Bei empfehlungsgemäßer Verwendung ist dieses Kit ~100-fach empfindlicher als der Casein-Gel-Assay oder Casein A280-Assay. Bei einer Inkubationszeit von 24 h kann das Protease-Assay-Kit ~10 ng/ml Protease detektieren. Die Sensitivität kann bis um ein 3-Faches verstärkt werden, wenn für die Detektion der proteolytischen Endprodukte ein Fluorimeter (Exzitation 490 nm und Emission 525 nm) anstatt ein Spektrofotometer verwendet wird.
Ein Kit für quantitative Array-Assays eines breiten Spektrums an Proteasen in biologischen Proben unter Verwendung von FTC-Casein als Substrat. Mit diesem Assay-Kit detektierte Enzymaktivitäten sind u. a.: Chymotrypsin, Elastase, Plasminogen, PRONASE®-Protease, Subtilisin, Thermolysin und Trypsin.
Komponenten
Ein Fluoreszenz-Caseinsubstrat, Inkubationspuffer, Assaypuffer Trypsinstandard und ein Benutzerprotokoll.
Warnhinweis
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Spezifikationen
Testzeit: 3 Std.
Lagerung und Haltbarkeit
•; Bei -20 °;C gelagertes FTC-Casein für ein Jahr ab dem Kaufdatum haltbar. Bei 4 °;C gelagertes FTC-Casein ist 2 - 3 Tage haltbar. Bei wiederholten Einfrier-/Auftauzyklen wird die Hintergrundfluoreszenz leicht erhöht. Deshalb empfehlen wir, dieses Reagenz nach dem ersten Auftauen in 5 Aliquote aufzuteilen. FTC-Casein ist lichtempfindlich. und sollte vor Licht geschützt aufbewahrt werden.
•; Die Protease-positive Kontrolle sollte bei -20 °;C gelagert werden. Wie bei vielen Proteasen ist Trypsin anfällig für Autolyse, weshalb im Laufe der Zeit trotz korrekter Lagerung bei -20°;C eine Reduzierung der Trypsinaktivität bemerkbar werden kann.
•; Inkubationspuffer und Assaypuffer können bei 4 °;C oder -20 °;C gelagert werden.
Sonstige Hinweise
Twining, S.S. 1984. Anal. Biochem.143, 30.
Wiesner, R., et al. 1982. Anal. Biochem.121, 290.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PRONASE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shuofeng Yuan et al.
Protein & cell, 13(12), 940-953 (2022-04-07)
The emergence of SARS-CoV-2 variants of concern and repeated outbreaks of coronavirus epidemics in the past two decades emphasize the need for next-generation pan-coronaviral therapeutics. Drugging the multi-functional papain-like protease (PLpro) domain of the viral nsp3 holds promise. However, none
S S Twining
Analytical biochemistry, 143(1), 30-34 (1984-11-15)
A simple inexpensive sensitive protease assay was developed using soluble fluorescein isothiocyanate (FITC)-labeled casein. Casein was reacted with FITC to form the fluorescein thiocarbamoyl derivative. This substrate is cleaved by trypsin, chymotrypsin, elastase, subtilisin, and thermolysin in a linear time-dependent
Zachary R Gergely et al.
Journal of biological research (Thessalonike, Greece), 25, 15-15 (2018-08-18)
The insect-trapping leaves of Dionaea muscipula provide a model for studying the secretory pathway of an inducible plant secretory system. The leaf glands were induced with bovine serum albumin to secrete proteases that were characterized via zymogram activity gels over
A new assay for proteases using fluorescent labeling of proteins.
R Wiesner et al.
Analytical biochemistry, 121(2), 290-294 (1982-04-01)