Merck
11277081001
Roche
Hexanukleotid-Gemisch
solution, pkg of 100 μL, sufficient for 50 labeling reactions
Synonym(e):
Nukleotidmischung
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
Form
solution
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 50 labeling reactions
Verpackung
pkg of 100 μL
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
cDNA synthesis: suitable (first strand)
hybridization: suitable
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: miscible
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Praktische Oligonukleotidmischung für die schnelle Random-Priming-Markierung von DNA mit radioaktiven, digoxigenin- oder biotinmarkierten Nukleotiden. Bei dieser Methode wird der komplementäre DNA-Strang mittels der Klenow-Polymerase unter Verwendung der 3′-OH-Termini der zufälligen Oligonukleotide als Primer synthetisiert.
Spezifität
Hitzeinaktivierung: Zum Abbrechen der Reaktion 2 μL 0,2 M EDTA (pH 8,0) zugeben bzw. 10 Minuten lang auf 65 °C erhitzen.
Anwendung
Die Hexanukleotid-Mischung ist eine Mischung von Hexanukleotiden aller möglichen Sequenzen zur Markierung von DNA mittels Random Priming.
Markierte DNA-Sonden mit hoher spezifischer Aktivität werden bei vielen verschiedenen Hybridisierungsmethoden eingesetzt:
  • Screening von Genbibliotheken
  • Southern Blot und Northern Blot
  • In-situ-Hybridisierungen
  • RT-PCR
  • Generierung von cDNA-Bibliotheken
  • Synthese von Erststrang-cDNA
  • Bestimmung des Vektortiters
  • Zweitstrangsynthese
Leistungsmerkmale und Vorteile
Das Produkt ist eine 10-fach konzentrierte Mischung aus zufälligen Hexanukleotiden. Statistisch gesehen kann die Mischung bis zu 4.096 verschiedene Hexanukleotide enthalten, die wahrscheinlich jedoch in unterschiedlichen Mengen vorhanden sind.
Inhalt
10-fach konzentrierte Mischung aus Hexanukleotiden (62,5 A260 Einheiten/mL) im Reaktionspuffer [0,5 M Tris-HCl, 0,1 M MgCl2, 1 mM Dithioerythritol (DTE), 2 mg/mL BSA, pH 7,2 (+20 °C)]
Hinweis: Die Mischung ist identisch mit der in Fläschchen 5 des DIG-DNA-Markierungs- und Detektionskits und des DIG-DNA-Markierungskits sowie in Fläschchen 6 des Random-Priming-DNA-Markierungskits gelieferten Mischung.
Qualität
Funktionsgetestet im Random-Priming-DNA-Markierungskit.
Prinzip
Die von Feinberg und Vogelstein entwickelte DNA-Markierungsmethode „Random Priming“ basiert auf der Hybridisierung einer Mischung aller möglichen Hexanukleotide an die zu markierende DNA. Alle Sequenzkombinationen sind in der Hexanukleotid-Primermischung vertreten, was zu einer statistischen Bindung des Primers an die Template-DNA führt. Dadurch wird eine gleichmäßige Markierung über die gesamte Länge der Template-DNA gewährleistet. Der komplementäre Strang wird aus den 3′-OH-Termini des Random-Hexanukleotid-Primers unter Verwendung des Klenow-Enzyms, Markierungsgrad, synthetisiert. Die in der Reaktion vorhandenen modifizierten Desoxyribonukleosidtriphosphate ([32P], [35S],[3H] oder [125I] digoxigenin- oder biotinmarkiert) werden in den neu synthetisierten komplementären DNA-Strang eingebaut.
Angaben zur Herstellung
Testzeit
Standardmarkierung (radioaktiv): 50 Minuten
Markierungs-Assay mit Digoxigenin-11-dUTP: 80 Minuten
Probenmaterialien
  • DNA-Fragmente
  • Linearisierte Plasmid-DNA
  • λDNA
Hinweis: Die Länge der zu markierenden DNA-Fragmente hat keinen Einfluss auf die Reaktion. DNA-Fragmente mit einer Länge von 100 bp werden genauso gut markiert wie linearisierte Plasmid- oder λ-DNA. Die eingesetzte DNA dient lediglich als Template für die Synthese von markierter DNA und wird während der Reaktion nicht abgebaut, sodass mit dieser Methode minimale Mengen der DNA (10 ng) markiert werden können.
Synthese: Zur Synthese dieser zufälligen Hexanukleotidmischung werden alle 4 Basen verwendet. In der Anfangsreaktion werden die Starter-Nukleotide an einen Festphasenträger gebunden. In den nachfolgenden Kopplungsreaktionen werden äquimolare Mengen der 4 dNTPs an die Starter-Nukleotide gebunden, bis Hexamere entstehen. Diese Hexamere werden anschließend aus dem Festphasenträger gelöst.
Nach der Synthese: Die Oligonukleotide werden durch HPLC aufgereinigt, entsalzt und 5′-phosphoryliert.
Hinweis zur Analyse
Absorption: 62,5 A260 Einheiten entsprechen 2,5 mg/mL an Hexanukleotiden.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrew L Goodman et al.
Nature protocols, 6(12), 1969-1980 (2011-11-19)
Insertion sequencing (INSeq) is a method for determining the insertion site and relative abundance of large numbers of transposon mutants in a mixed population of isogenic mutants of a sequenced microbial species. INSeq is based on a modified mariner transposon
Elise Alspach et al.
Bio-protocol, 5(10) (2015-05-20)
Immunoprecipitation and subsequent isolation of nucleic acids allows for the investigation of protein:nucleic acid interactions. RNA-binding protein immunoprecipitation (RIP) is used for the analysis of protein interactions with mRNA. Combining RIP with quantitative real-time PCR (qRT-PCR) further enhances the RIP
Roumen Voutev et al.
Developmental biology, 298(1), 45-58 (2006-08-01)
Ribosome biogenesis is a cell-essential process that influences cell growth, proliferation, and differentiation. How ribosome biogenesis impacts development, however, is poorly understood. Here, we establish a link between ribosome biogenesis and gonadogenesis in Caenorhabditis elegans that affects germline proliferation and
Chen Ling et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (49)(49), doi:10-doi:10 (2011-03-30)
Recombinant vectors based on a non-pathogenic human parvovirus, the adeno-associated virus 2 (AAV2) have been developed, and are currently in use in a number of gene therapy clinical trials. More recently, a number of additional AAV serotypes have also been
Dilip Kumar et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 182(2), 1011-1020 (2009-01-07)
The MAPKs ERK, JNK, and p38 control diverse aspects of the immune response, including regulation of cytotoxin biology in NK cells and CTL. The chemokine CCL5 is coreleased with the cytotoxins, perforin, the granzymes, and granulysin, during the lethal hit