Merck
11585550910
Roche
PCR DIG-Markierungsmix
greener alternative
solution, suitable for PCR
Synonym(e):
Nukleinsäuremarkierung
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
Form
solution
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 2 x 25 assays (100 ul final reaction volume)
Verpackung
pkg of 500 μL (2 x 250 μl)
Hersteller/Markenname
Roche
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: miscible
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Der PCR DIG-Markierungsmix ist eine Nukleotidmischung, die direkt zu Polymerasekettenreaktionen (PCR) hinzugegeben werden kann. Das mit Digoxigenin (DIG) markierte Nukleotid wird in das PCR-Produkt integriert. Taq DNA-Polymerase sowie Tth (Thermus thermophilus) DNA-Polymerase kann für die Synthese von DIG-markierten PCR-Produkten verwendet werden. Der PCR DIG-Markierungsmix kann den unmarkierten Nukleotidmix in der PCR ersetzen. In einem standardmäßigen 100μl-PCR-Assay werden 10μl PCR DIG-Markierungsmix verwendet.
Wenn höhere Konzentrationen des DIG-Desoxyuridintriphosphats (dUTP) verwendet werden, das mit dem PCR DIG-Markierungsmix geliefert wird, kann die Ausbeute des PCR-Produkts verringert sein. Die Markierungsintensität und das Molekulargewicht des PCR-Produkts erhöhen sich jedoch.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde als sicherere Chemikalie entwickelt.  Das DIG-System wurde als empfindliche und kosteneffektive Alternative zur radioaktiven Markierung im Nachweis von Nukleinsäuren entwickelt. Die Vielseitigkeit des DIG-Systems ist in zahlreichen Publikationen belegt. Die radioaktive Markierung stellt daher nicht mehr die einzige Option für die Markierung von DNA zur Hybridisierung dar.
Anwendung
Der PCR DIG-Markierungsmix wurde speziell für den empfindlichen Nachweis von PCR-Produkten (PCR, Polymerase-Kettenreaktion) und die empfindliche Analyse von PCR-Reaktionen entwickelt. Der PCR DIG-Markierungsmix kann auch für die Synthese von Hybridisierungssonden verwendet werden. Für die Produktion hochempfindlicher Sonden, die beispielsweise für den Nachweis von Genen mit einer einzigen Kopie auf genomischen Blots erforderlich sind, empfehlen wir jedoch einen PCR-Nukleotid-Mix mit einer erhöhten Konzentration von DIG-dUTP (z. B. PCR DIG-Sonde Synthese-Kit).
Der PCR DIG-Markierungsmix wurde bei der Präparation von Digoxigenin-markierten Ribosonden während des In-vitro- Transkriptionsschritts verwendet.
Qualität
Der PCR DIG-Markierungsmix wird einem Funktionstest mit PCR unterzogen. Amplifikationsprodukte werden mittels Dot-Blot-Assay und in Hybridisierungsexperimenten getestet. Nach Maßgabe der aktuellen Qualitätskontrollverfahren sind keine DNasen und RNasen nachweisbar.
Physikalische Form
Lösung, zehnfach konzentriert: Der PCR DIG-Markierungsmix ist eine Mischung aus den Natriumsalzen von dATP, dCTP, dGTP, dTTP und Digoxigenin-11-dUTP, Lithiumsalz. Die Lösung enthält je 2 mM dATP, dCTP, dGTP, 1,9 mM dTTP, 0,1 mM Digoxigenin-11-dUTP (DIG-11-dUTP) in 2x 250 μL Wasser; pH-Wert 7,0.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yukihiro Kabeya et al.
Plant physiology, 161(4), 2102-2112 (2013-03-01)
Chloroplasts arose from a cyanobacterial endosymbiont and multiply by division. In algal cells, chloroplast division is regulated by the cell cycle so as to occur only once, in the S phase. Chloroplasts possess multiple copies of their own genome that
Dawei Zhang et al.
Oncology letters, 5(5), 1694-1698 (2013-06-14)
In view of the previously demonstrated clinical role of the anti-latent membrane protein 1 (LMP1) immunoconjugate HLEAFab-MMC in the treatment of advanced nasopharyngeal carcinoma (NPC), reliable detection of LMP1 expression is of key importance. The aim of this study was
Ikuo K Suzuki et al.
Cell, 173(6), 1370-1384 (2018-06-02)
The cerebral cortex underwent rapid expansion and increased complexity during recent hominid evolution. Gene duplications constitute a major evolutionary force, but their impact on human brain development remains unclear. Using tailored RNA sequencing (RNA-seq), we profiled the spatial and temporal expression
Krishna S Ghanta et al.
eLife, 10 (2021-10-20)
Nuclease-directed genome editing is a powerful tool for investigating physiology and has great promise as a therapeutic approach to correct mutations that cause disease. In its most precise form, genome editing can use cellular homology-directed repair (HDR) pathways to insert
Radka Symonová et al.
BMC evolutionary biology, 13, 42-42 (2013-02-16)
Sympatric species pairs are particularly common in freshwater fishes associated with postglacial lakes in northern temperate environments. The nature of divergences between co-occurring sympatric species, factors contributing to reproductive isolation and modes of genome evolution is a much debated topic