ZSQ240RLTK
Milli-Q® SQ 240L Aufbereitungssystem-Kit
Preset configuration composed of RO Water Production Station, Ultrapure Water Dispensing Module, three 3.5 L Switch Tanks, SQ Gravity Valve
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
16 kg operating weight (35.3 lb) (production station with two SQ Switch 3.5 L tank)
17 kg operating weight (37.5 lb)
60 L/day max. usage
Widerstandsfähigkeit
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
Höhe System
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
Breite System
26.7 cm (10.5 in.) , dispensing station
38.4 cm (15.1 in.) , dsipensing module including Handset Dispenser
39.2 cm (15.4 in.) , production station
system depth
22 cm (8.7 in.)
Verunreinigungen
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK™ Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK™ Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK™ Bio Final filter
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
≤5 ppb
Aufnahme
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Abgabe
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 3 water (RO water)
Leitfähigkeit
0.055 μS/cm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Das Milli-Q® SQ 240L Aufbereitungssystem-Kit besteht aus den Wasseraufbereitungssystemen Milli-Q® SR 240L und Milli-Q® SQ 200.
Das Milli-Q® SR 240L Wasseraufbereitungssystem liefert reines Umkehrosmosewasser (RO-Wasser) an zwei mobile SQ Switch 3,5-Liter-Tanks. Es ist mit einem Schwerkraftventil ausgestattet, um Umkehrosmosewasser direkt aus der SQ Switch-Tankbasis zu entnehmen.
Das Milli-Q® SQ 200 Wasseraufbereitungssystem liefert Reinstwasser (Typ 1) aus dem SQ Switch 3,5-Liter-Tank, der mit reinem Umkehrosmosewasser gefüllt ist. Ein flexibler Handspender dient zur Entnahme des Reinstwassers.
Das Milli-Q® SQ 240L Aufbereitungssystem-Kit ist eine von sechs vorbestückten Konfigurationen, die für die Familie der Milli-Q® SQ 2Series erhältlich sind. Diese Konfiguration ermöglicht ein größeres Speichervolumen von Umkehrosmosewasser und eine beschleunigte Herstellung von Reinstwasser. Das Kit bietet dem Benutzer vollständige Autonomie und ist an die Anforderungen und Entwicklungen im Labor anpassbar.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Der einfache, manuelle Handspender ermöglicht jedem neuen oder ungeübten Benutzer die Entnahme von Reinstwasser mit variablen Durchflussraten sowohl tropfenweise als auch bis zu 1,6 l/min
- Eine zuverlässige Reinstwasserqualität mit einem spezifischen Widerstand von 18,2 MΩ·cm (Typ 1) wird deutlich sichtbar durch eine farbige LED angezeigt
- Der TOC-Gehalt wird durch eine integrierte UV-Photooxidationslampe gesenkt
- Frisch entnommenes Reinstwasser steht mit der autonomen Milli-Q® SQ 200 Reinstwasser-Entnahmeeinheit dank des mobilen SQ Switch-Tanks überall im und außerhalb des Labors zur Verfügung
- Schnelles Nachfüllen (in nur 6 min) des mobilen SQ Switch-Tanks mit frisch hergestelltem reinem Umkehrosmosewasser durch das Hochdurchsatz-RO-Filterelement (bis zu 42 l/h) der Station für die Reinwasserherstellung; durch die Rückführungsschleife für Umkehrosmosewasser wird 50 % des Verwurfwassers eingespart; durch die automatische Spülung der RO-Membran wird die hohe Leistung aufrechterhalten
- Eine kompakte Einrichtung und ein selbsterklärendes Installationshandbuch mit dazugehörigen Videos ermöglichen es Ihnen, das System dort anzuschließen, wo es für Ihre Labortätigkeit am besten geeignet ist, und es später bei Bedarf an einen anderen Ort zu verlegen
- Unbegrenzte Skalierbarkeit mit einer Station für die Herstellung von reinem Umkehrosmosewasser, durch die mehrere autonome Milli-Q® SQ 200 Reinstwasser-Entnahmeeinheiten versorgt werden können (einfach an eine Stromversorgung anschließen); Unterstützt eine Erweiterung der Labortätigkeit bei gleichzeitiger Begrenzung der Budgetinvestitionen
- Durch den Einzelaustausch der Twist & Lock-Filterelemente wird die Wartung vereinfacht und Betriebskosten werden begrenzt
- Durch die kompakte Größe sowie Wasser- und Energieeinsparungen wird das Labor in Bezug auf seine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit unterstützt
Komponenten
Diese Bestellnummer umfasst:
- Die Station für die Herstellung von reinem Umkehrosmosewasser
- Die Entnahmeeinheit für Reinstwasser
- Drei Milli-Q® SQ Switch 3,5-Liter-Tanks
- Ein SQ Schwerkraftventil
Diese Bestellnummer beinhaltet nicht:
- SQPAK™ Filterelemente oder Endfilter
- Zwei erforderliche Netzkabel, die für das lokale Stromnetz ausgelegt sind
Rechtliche Hinweise
Zubehör
consumable