Merck
ZSQ200U0TK
Milli-Q
Milli-Q® SQ 200 Aufbereitungssystem-Kit
greener alternative
Ultrapure (Type 1) water dispensing module; Includes one 3.5 L Milli-Q® SQ Switch Tank.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
8 kg operating weight (17.6 lb)
Widerstandsfähigkeit
18.2 MΩ-cm
Höhe System
50.3 cm (19.8 in.)
62.8 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
Breite System
26.7 cm (10.5 in.)
38.4 cm (15.1 in.) , including Handset Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
Verunreinigungen
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
≤5 ppb
Aufnahme
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Abgabe
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
0.055 μS/cm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Das Milli-Q® SQ 200 Wasseraufbereitungssystem-Kit liefert Reinstwasser (Typ 1) aus dem SQ Switch 3,5-Liter-Tank, der mit reinem Umkehrosmosewasser (RO-Wasser) gefüllt ist. Ein flexibler Handspender dient zur Entnahme des Reinstwassers. Diese Entnahmeeinheit muss an eine Milli-Q® SQ 2Series Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser angeschlossen werden, um den mobilen SQ Switch-Tank aufzufüllen.
Die Milli-Q® SQ 200 Entnahmeeinheit ermöglicht die Einstellung oder Skalierung von fünf der sechs vorbestückten Konfigurationen, die für die Familie der Milli-Q® SQ 2Series verfügbar sind: Milli-Q® SQ 240, Milli-Q® SQ 240L, Milli-Q® SQ 240XL, Milli-Q® SQ 240C und Milli-Q® SQ 240CV. Diese Konfigurationen bieten den Benutzern vollständige Autonomie und sind an die Anforderungen und Entwicklungen im Labor anpassbar.
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Der einfache, manuelle Handspender ermöglicht jedem neuen oder ungeübten Benutzer die Entnahme von Reinstwasser mit variablen Durchflussraten sowohl tropfenweise als auch bis zu 1,6 l/min
  • Eine zuverlässige Reinstwasserqualität mit einem spezifischen Widerstand von 18,2 MΩcm (Typ 1) wird deutlich sichtbar durch eine farbige LED angezeigt
  • Der TOC-Gehalt wird durch eine integrierte UV-Photooxidationslampe gesenkt
  • Diese autonome Entnahmeeinheit liefert dank des mobilen SQ Switch-Tanks überall dort frisches Reinstwasser, wo es einen elektrischen Anschluss gibt
  • Schnelles Nachfüllen (in nur 6 min) des mobilen SQ Switch-Tanks mit frisch hergestelltem reinem Umkehrosmosewasser dank des Hochdurchsatz-RO-Filterelements (bis zu 42 l/h) der Station für die Herstellung von Reinwasser
  • Eine kompakte Einrichtung und ein selbsterklärendes Installationshandbuch mit dazugehörigen Videos ermöglichen es Ihnen, das System dort anzuschließen, wo es für Ihre Labortätigkeit am besten geeignet ist, und es später bei Bedarf an einen anderen Ort zu verlegen
  • Durch den Einzelaustausch des Twist & Lock-Filterelements wird die Wartung vereinfacht und Betriebskosten werden begrenzt
  • Durch die kompakte Größe sowie Wasser- und Energieeinsparungen wird das Labor in Bezug auf seine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit unterstützt
Komponenten
Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Bestellnummer und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
Diese Bestellnummer beinhaltet:
  • Die Reinstwasser-Entnahmeeinheit eines 3,5-Liter-Tanks
  • Einen Milli-Q® SQ Switch 3,5-Liter-Tank
Diese Bestellnummer beinhaltet nicht:
  • SQPAK Filterelemente oder Endfilter
  • SQ Schwerkraftventil
  • Die obligatorische Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser zum Neubefüllen des SQ Switch 3,5-Liter-Tanks: Milli-Q® SR 240 / SR 240L / SR 240XL Aufbereitungssystem
  • Netzkabel, das für das lokale Stromnetz ausgelegt ist
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zubehör