Alle Fotos(1)
Key Documents
SQPAKACARE
Milli-Q
SQPAK Care A Cleaner
Anti-scaling agent for use with Milli-Q® SQ 2Series RO production module.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Der SQPAK Care A Cleaner verhindert Kalkablagerungen, sodass die Station für die Herstellung von reinem Umkehrosmosewasser der Milli-Q® SQ 2Series Wasseraufbereitungssysteme geschützt wird.
Die Reinigungstechnologie des SQPAK Care A Cleaners basiert auf einem sauren Reagenz, mit dem mineralische Ablagerungen von Hydraulikteilen entfernt werden. Dadurch wird die Systemleistung verbessert und die Nutzungsdauer erhöht.
Durch den Twist & Lock-Mechanismus (Eindrehen und Verriegeln) des Filterelements wird ein einfacher Austausch möglich.
Zur ausschließlichen Verwendung in den Stationen für die Herstellung von reinem Umkehrosmosewasser der Milli-Q® SQ 2Series Konfigurationen, darunter die Systeme Milli-Q® SR 240/240L/240XL und Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany