Merck
ZIQ7003T0C
Milli-Q
Milli-Q® IQ 7003 Ultrapure and Pure Water Purification System
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water and pure (Type 2) water with a production flow rate of 3 L/hr from tap water feed
Synonym(e):
Type 1 Water System
About This Item
UNSPSC-Code:
41104206
NACRES:
NB.85
Aufnahme AC/DC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Qualitätsniveau
Produktlinie
Milli-Q® IQ
Verpackung
pkg of 1 unit
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
100 L/day max. usage
20.6 kg operating weight (57.3 lb)
3 L/hr flow rate (Type II)
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 31.5 cm (12.4 in.) × 38 cm (15 in.)
Aufnahme
feed water nature potable tap water
Abgabe
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Das Milli-Q® IQ 7003 System enthält hochentwickelte Aufbereitungsmedien, ein hydraulisches Design und Softwarekompetenzen. Es ist auf kompakte, ergonomische und intelligente Weise konzipiert, um gleichbleibend hochwertiges Rein- und Reinstwasser nach Bedarf zu liefern. Das System umfasst vier einzelne und unterschiedliche Komponenten:
  • Die Milli-Q® Rein- und Reinstwasserproduktionseinheit bietet eine flexible Installation und vereinfachte Wartung.
  • Der intelligente Reinwasserlagertank ermöglicht maximalen Schutz vor allen externen Kontaminationsquellen.
  • Die neukonzipierte E-POD® Entnahmepunkteinheit bietet einen praktischen und schnellen Zugang zu unter Druck stehendem Reinwasser (Typ 2), von tropfenweise bis zu 2 l/min.
  • Die Q-POD® Abgabevorrichtung liefert hochwertiges Reinstwasser (Typ 1) mit Leichtigkeit.
Bis zu vier POD Abgabevorrichtungen können von einer einzigen Aufbereitungseinheit gespeist werden. Jede davon umfasst integrierte digitale Touchscreens, die eine intuitive Bedienung des Systems, praktische Wasserabgabe und schnellen Datenzugriff ermöglichen, selbst von einem entfernten Arbeitstisch.
Zu den einzigartigen Designmerkmalen gehören das automatische Spülen des Systems vor der Produktion, um sicherzustellen, dass nur Reinwasser mit überlegener Qualität in den Tank eintritt. Die kompakte Aufbereitungseinheit und der Tank können an einer Wand oder unter einem Tisch platziert werden, wodurch die Arbeitstische für einen optimierten Laborplatz freibleiben.
Für weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte unseren Technischen Kundendienst
Anwendung
Das vollintegrierte und moderne Milli-Q® IQ Rein- und Reinstwassersystem ist intelligent, intuitiv und umweltfreundlich.
Reinstwasser, das durch dieses System hergestellt wird, wird für sensible Analysetechniken verwendet: HPLC, UHPLC, LC-MS, IC und andere Chromatografiearten sowie für Elementaranalysen mittels GF-AAS und ICP. Es wird auch zur Verwendung in Life-Science-Bereichen wie Zellbiologie, Molekularbiologie und Biochemie empfohlen. Andere Anwendungsbeispiele sind die Herstellung und Analyse von Nanopartikeln.
Reinwasser aus diesem System wird für allgemeine Laboranwendungen wie die Herstellung von Puffern, Reagenzien und pH-Lösungen eingesetzt. Es kann auch zum Herstellen von mikrobiologischen Nährmedien, Histologiereagenzien und Färbelösungen sowie zum Speisen von Laborausrüstung (Waschmaschinen, Wasserstoffgeneratoren usw.) eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
MyMilli-Q™ Digital Services
  • Erhalten Sie umfassende Unterstützung durch Onlineüberwachung und Servicekompetenz von MyMilli-Q™ Remote Care für maximale Produktivität Ihres Labors.
  • Sofortige und anpassbare Benachrichtigungen zu Systemmeldungen und Warnungen rund um die Uhr per E-Mail und SMS.
  • Systeminformationen, Wasserqualitätsdaten und mehr in Echtzeit auf Ihrem Computer oder Mobilgerät.
  • Schnelle Online-Diagnose – und selbst Reparaturen aus der Ferne sind möglich – durch unser Serviceteam.
  • Vollständige Datennachverfolgbarkeit und leichter Datenzugang sowie Abrufmöglichkeiten erleichtern die Auditvorbereitung und Laborakkreditierung.
  • Online-Verwaltung Ihrer Dienstleistungs- und Verbrauchsmaterialverträge.
Wasseraufbereitungssystem
  • Patentierte quecksilberfreie bakterizide und oxidierende ech2o® UV-Lampen zum Inaktivieren von Bakterien und zur Oxidation von organischen Verunreinigungen.
  • Die IPAK Gard® Vorbehandlungskartusche schützt die Umkehrosmosemembran (RO-Membran), um die Systemleistung zu verbessern.
  • Besonders effiziente IPAK Quanta® Hochreinigungskartuschen entfernen Spurenelemente und organische Verunreinigungen aus Reinwasser.
  • Die hochentwickelte RO gewährleistet einen konstanten Durchfluss, verringert den Wasserverbrauch und entfernt Verunreinigungen.
  • Das Elix® Elektrodeionisationsmodul (EDI-Modul) erzeugt gleichbleibend hochwertiges Reinwasser ohne Wartung und mit geringen Betriebskosten.
  • Intelligenter Wasserlagertank (25 l, 50 l & 100 l) mit nahtlos integriertem Belüftungsfilter und quecksilberfreier bakterizider ASM ech2o® UV-Lampe erhält die Qualität des gespeicherten Wassers.
  • Liefert Reinstwasser mit konsistent geringem TOC (gesamter organischer Kohlenstoff).
  • Genaue TOC-Messungen werden mit dem neukonzipierten Online-A10®-Monitor erhalten.
  • Wählen Sie aus einem breiten Spektrum von Anwendungs-POD-Paks für eine Wasserqualität, die auf Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen abgestimmt ist.
  • E-POD® und Q-POD® Abgabevorrichtungen sind kompakt, ergonomisch und intuitiv, wodurch eine maßgeschneiderte Abgabe möglich und die Laborarbeit einfacher denn je wird. e-Sure-Tags (auf Grundlage der RFID-Technologie) sind auf allen Verbrauchsmaterialien angebracht und bieten neben der Gewährleistung von Qualität und Sicherheit auch Nachverfolgbarkeit.
  • Die leistungsstarke, integrierte und papierlose Datenverwaltung vereinfacht und beschleunigt die Verwaltung von Wassersystemdaten.
  • Flexible, platzsparende & übersichtliche Installationsoptionen. Die Aufbereitungseinheit und der Tank können unter oder auf dem Tisch platziert oder an der Wand befestigt werden. Wählen Sie eine Kombination aus verschiedenen Optionen, die zu Ihrem Platzbedarf passt. Der LabClose-Standby-Modus erhält die Wasserqualität des Systems bei einem verringerten Energieverbrauch.
  • Hergestellt in einer durch ISO 9001 und ISO 14001 registrierten Produktionsstätte.
  • Ein umweltfreundlicheres Alternativprodukt: Das Milli-Q® IQ 7003 System wurde in sieben Bereichen bewertet, die kritische Auswirkungen auf die Erderwärmung haben: Energie und Emissionen, Wasser, Verpackung, Materialien, Zulieferer und Herstellung sowie Kreislaufwirtschaft, Nutzbarkeit &und Innovation. Uns wurde offiziell die Kennzeichnung Greener Alternative Product verliehen und wir versichern, dass das Milli-Q® IQ 7003 System weniger Kunststoff und Strom verwendet sowie vollständig quecksilberfrei ist. Sehen Sie sich die Design for Sustainability (DfS) Scorecard für das Milli-Q® IQ 7003 System an.
Sonstige Hinweise
  • Eine länderspezifische Box mit der Gebrauchsanweisung in der lokalen Sprache und einem für die lokale Stromversorgung geeigneten Stromkabel muss zusätzlich zu dieser Katalognummer bestellt werden.
  • Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Katalognummer und kann sich jederzeit ohne Vorwarnung ändern.
  • Diese Katalognummer enthält keine Verbrauchsmaterialien, Zubehör und andere Produkte und/oder Dienstleistungen, die für die Installation und den korrekten Betrieb der Wasseraufbereitungseinheit über längere Zeit erforderlich sein können.
  • Da jeder unserer Kunden spezifische Anforderungen an aufbereitetes Wasser hat, empfehlen wir die Validierung Ihres Kaufs durch einen unserer Spezialisten. Wir stehen Ihnen weiterhin mit Rat zur Seite. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration und UV
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieses Produkt liefert durch 0,22-μm-Sterilgradmembranen filtriertes und mit bakteriziden UV-Lampen aufbereitetes Wasser und entspricht den Vorgaben des FIFRA (Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide). Bitte beziehen Sie sich auf den Abschnitt „Einführung“ im Benutzerhandbuch für die Systemausstattung (auf dem mitgelieferten USB-Stick verfügbar)
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften.
Ein umweltfreundlicheres Alternativprodukt: Das System wurde in 7 Bereichen bewertet, die kritische Auswirkungen auf die Erderwärmung haben. Uns wurde offiziell die Kennzeichnung Greener Alternative Product verliehen und wir versichern, dass das Milli-Q® IQ 7003 System weniger Kunststoff und Strom verwendet sowie vollständig quecksilberfrei ist. Sehen Sie sich die Design for Sustainability (DfS) Scorecard für das Milli-Q® IQ 7003 System an.
Directions For Use
Organism Retention: Microorganisms.
Mode of Action: Filtering and UV.
Application: General laboratory analysis.
Intended Use: Water purification.
Instructions for Use: This item provides water filtered through 0.22 μm sterilizing-grade membranes and exposed to bactericidal UV lamp. Refer to system equipment user guide section "Introduction" (available on USB key in the system box).
Storage Statement: Store in dry location.
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Priyanka Shinde et al.
International journal of pharmaceutics, 588, 119795-119795 (2020-08-28)
Carvacrol (CV), a monoterpene possesses wide range of biological activities but has limited application due to low aqueous solubility and poor bioavailability. To address this issue and enhance bioavailability and efficacy of carvacrol, lecithin stabilized zein nanoparticles were investigated. Precipitation
Annamaria Nicolli et al.
International journal of environmental research and public health, 17(9) (2020-05-10)
The aim of this study was to evaluate the levels of As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, V, and Zn, by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) in the urine of two groups of