XX3001200
Swinny Filterhalter 13 mm, Edelstahl
Swinny Filter Holder 13mm, stainless steel
Synonym(e):
13 mm filter holder, Stainless steel filter holder
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE O-ring
PTFE gasket
PTFE seal
stainless steel housing
stainless steel screen
Qualitätsniveau
Parameter
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Methode(n)
pressure filtration: suitable
Länge
3.3 cm
Durchmesser
1.6 cm
Filterdurchm.
13 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Durchm. Vorfilter
10 mm
Fitting
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften und Vorteile
• In zwei Größen für unterschiedliche Prozessvolumina erhältlich
•Die beständige Edelstahlkonstruktion gewährleistet eine lange Nutzungsdauer, während gleichzeitig die mit Einweg-Spritzenfiltern verbundene Abfallmenge reduziert wird
•Mit eingesetztem Filter autoklavierbar für die Sterilfiltration
Anwendungen:
Reinigung oder Sterilisation von Flüssigkeiten
XX3001200 Swinny Filterhalter, 13 mm, Edelstahl
XX3002500 Mikrospritzen-Filterhalter, 25 mm, Luer-Lock, Edelstahl
XX3002514 Mikrospritzen-Filterhalter, 25 mm, NPTF, Edelstahl
Ersatzteile
XX30012RK Ersatzteile-Kit für Swinny 13 mm
XX30025RK Ersatzteile-Kit für Mikrospritzen-Filterhalter 25 mm
Prinzip
Angaben zur Herstellung
Autoklavierbar mit eingesetztem Filter