Merck
XX4002500
Millipore
Gasleitungsfilterhalter, 25 mm, Edelstahl
Gas Line Filter Holder, 25mm, stainless steel
Synonym(e):
Stainless Steel Filter Holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
stainless steel holder (for filter)
Qualitätsniveau
Methode(n)
pressure filtration: suitable
Filterdurchm.
25 mm
Filtrationsfläche
3.9 cm2
Durchm. Vorfilter
22 mm , thick depth prefilter
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Gas Line Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Tragen Sie einen konzentrierten Strahl der ultragereinigten Spülflüssigkeitslösung auf die zu waschenden Oberflächen auf. Dazu bringen Sie den FilterJet-Spender an einem Abgabegefäß an, um sicherzustellen, dass das Lösungsmittel oder die jeweilige Flüssigkeit unmittelbar vor der Abgabe gefiltert wird.
Anwendungen: Lösungsmittelfiltration vor der Kontaminationsanalyse, Spülen von spangebend bearbeiteten Teilen und Sammelbehältern
XX6702500 FilterJet Lösungsmittelspender
Ersatzteile
XX6702501 Griff- und Ventilbaugruppe
XX6702502 Ventildichtungen, PTFE
XX6702506 Hochdruckschlauch mit 1/4“ NPT-Adaptern, PE
XX6702507 Schlauchadapter, 1/4“ NPTM zu 1/4“ Schlauch
XX6702508 Schlauch, 6-mm-A.D. x 3 m, Polypropylen
XX6702RK Ersatzteile-Kit für FilterJet Lösungsmittelspender
XX4002500 Gasleitungsfilterhalter, 25 mm, Edelstahl
XX40025RK Ersatzteile-Kit für Filterhalter
Zubehör
XX6700P05 Spenderdruckbehälter, 5 l
YY1301015 Manometer, 0 - 7 bar
YY2029348 Kugelventil, 1/4“ NPTF, Edelstahl
XX6700030 Schnellverschlussnippel und -kupplung 1/4“ NPTM
Prinzip
Druck
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1