Wichtige Dokumente
XX40025RK
Millipore
Ersatzteil-Kit für Filterhalter
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE O-ring
PTFE washer (for locking nut)
stainless steel support screen(s)
Qualitätsniveau
Kompatibilität
for use with Microsyringe 25
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Tragen Sie einen konzentrierten Strahl der ultragereinigten Spülflüssigkeitslösung auf die zu waschenden Oberflächen auf. Dazu bringen Sie den FilterJet-Spender an einem Abgabegefäß an, um sicherzustellen, dass das Lösungsmittel oder die jeweilige Flüssigkeit unmittelbar vor der Abgabe gefiltert wird.
Anwendungen: Lösungsmittelfiltration vor der Kontaminationsanalyse, Spülen von bearbeiteten Teilen und Sammelbehältern
XX6702500 FilterJet-Lösungsmittelspender
Ersatzteile
XX6702501 Griff- und Ventilbaugruppe
XX6702502 Ventildichtungen, PTFE
XX6702506 Hochdruckschlauch mit 1/4-Zoll-NPT-Adaptern, PE
XX6702507 Schlauchadapter, 1/4-Zoll-NPTM-Gewinde auf 1/4-Zoll-Schlauch
XX6702508 Schlauch, 6-mm-AD x 3 m, Polypropylen
XX6702RK Ersatzteile-Kit für FilterJet-Lösungsmittelspender
XX4002500 Gasleitungsfilterhalter, 25 mm, Edelstahl
XX40025RK Ersatzteile-Kit für Filterhalter
Zubehör
XX6700P05 Spenderdruckbehälter, 5 l
YY1301015 Manometer, 0–7 bar
YY2029348 Kugelventil, 1/4-Zoll-NPTF-Gewinde, Edelstahl
XX6700030 Schnellverschlussnippel und -kupplung mit 1/4-Zoll-NPTM-Gewinde
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.
Komponenten
Enthält (5) PTFE-Kontermuttern und Unterlegscheiben, (5) O-Ringe aus Fluorelastomer-A, (5) Edelstahl-Stützsiebe
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13