Wichtige Dokumente
UFSC400MT
Millipore
Amicon® Rührzelle, 400 ml, Wartungs-Kit (Rührstabeinheit, 2 Dichtungen, Schlauch-Kit)
Synonym(e):
400mL Stirred Cell Kit, Amicon Maintenance Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon connector (Luer; on filtrate tubing)
Tygon® tubing (for filtrate; E-3603)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Qualitätsniveau
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon®
Parameter
400 mL process volume
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
18.7 cm (7.4 in.)
Filterdurchm.
76 mm
Filtrationsfläche
41.8 cm2
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Dieses Amicon Rührzellenmodell bietet hohe Durchflussraten für Lösungen mit bis zu 10 % Makromolekülkonzentration. Kann eine schnelle Konzentrierung oder Salzentfernung, gefolgt von einer Konzentrierung derselben Einheit durchführen. Ideal zur Verwendung in Proteinaufreinigung, Proteinkonzentrierung und Proteinentsalzung.
Prinzip
Druck
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.