UFC8010
Amicon® Ultra Zentrifugenfilter, 10 kDa MWCO
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
Synonym(e):
Zentrifugenkonzentrator, 10 kDa MWCO, 4 ml Probenvolumen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
Parameter
4 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
124 mm (4.88 in.)
Durchmesser
17.3 mm
Filtrationsfläche
3 cm2
Volumen
4 mL
Porengröße
10 kDa MWCO
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das vertikale Design und die verfügbare Membranoberfläche bieten eine schnelle Probenverarbeitung, hohe Probenrückgewinnung (in der Regel mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung) und die Möglichkeit für eine 80-fache Konzentration. Die Polarisation der gelösten Stoffe und anschließendes Fouling der Membran werden durch das vertikale Design minimiert und ein physischer Dead Stop in der Filtervorrichtung verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung und einen potenziellen Probenverlust.
Das Konzentrat wird mit einem Pipettierer aus dem Probenreservoir der Filtervorrichtung entnommen, während das Ultrafiltrat in dem bereitgestellten Zentrifugenröhrchen gesammelt wird. Die Vorrichtung kann mit einem Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotor verwendet werden. Durch das vertikale Membrandesign und den Dead Stop können die Amicon® Ultra 15-ml-Filter die höchste Rückgewinnung bei kurzen Abschleuderzeiten bieten.
Anwendung
- Ultrafiltration mit einer Ultracel®-Membran mit 10.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze.
- Konzentration von biologischen Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen enthalten.
- Aufreinigung von makromolekularen Komponenten aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten und Proteinentfernung vor der HPLC.
- Konzentration von verdünnten oder vor-aufgereinigten Proteinen aus Säuleneluenten.
- Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse.
- Größenausschluss und Proteinfraktionierung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultracel® regenerierte Cellulosemembran mit 10-kDa-NMWCO ermöglicht eine Retentatrückgewinnung von mehr als 90 %.
- Die vertikale Membran verringert die Konzentrationspolarisation für ultraschnelle Abschleuderzeiten (innerhalb 5 Minuten).
- Die heißversiegelte Membran minimiert die Downstream-Extractables.
- 100 % integritätsgeprüft für eine verlässliche Leistung.
- Praktische Probenüberwachung mit einem transparenten Gehäuse und Skaleneinteilung für das Volumen.
- Direkter Probenzugang für die Pipette eliminiert den Verarbeitungsschritt, um das Konzentrat zu gewinnen.
- Hohe Konzentrationsfaktoren von 80–100 X.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13