XFUF04701
Lösungsmittelbeständige Rührzelle, für 47-mm-Membranen
Protein Desalting, Protein Purification, Protein Concentration
Synonym(e):
Stirred Cell
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
316L stainless steel plate (base)
316L stainless steel top(s)
Nylon tube (pressure)
PTFE stir bar(s)
borosilicate glass cylinder
fluoroelastomer O-ring
high-density polyethylene funnel(s)
silicone tube (for filtrate)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 0.3 mL
Parameter
2.5-75 mL process volume
6.2 bar max. inlet pressure (90 psi)
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
12.2 cm (4.8 in.)
Durchmesser
8 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
15 cm2
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
- Borsilikat-Glaskolben und PTFE-Komponenten für weitreichende Kompatibilität
- Autoklavierbar mit angebrachter Membran
- Öffnung in der oberen Platte bietet Zugang zum Inhalt ohne Demontage
- Wenige Komponenten für einfache Reinigung und Montage
- Für 47-mm-Scheibenfilter
Anwendungen
Konzentration und Pufferaustausch mit organischen Lösungsmitteln