Merck
Laborkonzentratoren
Nachgeschaltete Analysen erfordern, dass Proteine, Nukleinsäuren, Viruspartikel und andere Biomoleküle in ihrer nativen Form und in einer geeigneten Konzentration gelöst werden. Ultrafiltrationsverfahren können zur schonenden und effizienten Konzentration von biologischen oder Umfeldproben eingesetzt werden, indem überschüssige Flüssigkeit oder Puffer entfernt werden. Es gibt eine Vielzahl von Ultrafiltrationseinheiten, mit denen sich Proteine und andere Biomoleküle schnell und mit hoher Rückgewinnung konzentrieren lassen.
  • Zentrifugen-Filtereinheiten für die Konzentration von Proteinen, Antikörpern und anderen Biomolekülen (Volumen < 0,5 ml - 70 ml)
  • Rührzellen für die Konzentration von großvolumigen Protein-, Antikörper-, biologischen und Umfeldproben (Volumen 50 ml - 800 ml)
  • Konzentratoren für klinische Proben zur Konzentration von Serum, Plasma, Urin und anderen klinischen Proben
Zentrifugen-Filtereinheiten für die Proteinkonzentration
In Zentrifugen-Filtereinheiten für die Ultrafiltration wird die Zentrifugalkraft genutzt, um gelöste Stoffe und Flüssigkeiten schonend durch eine semipermeable Membran zu bewegen und so eine schnelle Konzentration von Proteinen, Antikörpern und anderen Biomolekülen in kleinen bis mittelgroßen Proben zu erreichen.
Microcon® Zentrifugen-Filtereinheiten
Konzentrieren und entsalzen Sie Lösungen von Peptiden, Proteinen und genomischer DNA einfach und effizient mit bindungsarmen Ultracel® Membranen aus regenerierter Cellulose (RC) oder Biomax® PES-Membranen in jeder Zentrifuge, die 1,5-ml-Röhrchen aufnehmen kann.
  • ≤ 0,5 ml Probenvolumen
  • Typische Rückgewinnung von > 95 %, selbst bei verdünnten Lösungen
  • Reverse-Spin zur Maximierung der Rückgewinnung, selbst bei kleinsten Proben
  • Komfortable Aufbewahrung von Filtrat oder konzentrierter Probe in Standard-Mikrozentrifugenröhrchen
  • Konzentrationsfaktor bis zu 100X
Ultrafree® Zentrifugen-Filtereinheit
Ultrafree® MC und Ultrafree® CL Zentrifugen-Filtereinheiten können zur Entfernung von Partikeln und Ausfällungen aus wässrigen und einigen lösungsmittelbasierten Proben eingesetzt werden. Diese Einheiten für die Schnellfiltration bieten eine hoch reproduzierbare Leistung für die Probenrückgewinnung.
  • 0,5 ml bis 2 ml Probenvolumen
  • Klärung, Filtration und Sterilisation von Protein- und Nukleinsäurelösungen
  • Durapore® (PVDF) und hydrophile PTFE-Membranen mit hoher Rückgewinnung
  • Fünf verschiedene Porengrößen von 0,1 bis 5,0 µm
  • Sterile und nicht sterile Optionen
  • Schnelle Filtration und hohe Reproduzierbarkeit der Leistung
Amicon® Ultra Zentrifugen-Proteinkonzentratoren
Amicon® Ultra Zentrifugen-Filtereinheiten ermöglichen eine schnelle Probenverarbeitung und fördern durch Ultrafiltration eine hohe Probenrückgewinnung, selbst bei verdünnten Proben. Die einzigartigen Eigenschaften der Amicon® Ultra Zentrifugen-Filtereinheiten ermöglichen die schnellste und effizienteste Konzentration für empfindliche Downstream-Anwendungen.
  • 0,5 ml bis 15 ml Probenvolumen
  • > 90 % Probenrückgewinnung mit bindungsarmen Ultracel® Membranen aus regenerierter Zellulose (RC) mit Polypropylengehäuse
  • Kurze Verarbeitungszeit (10 - 30 Minuten)
  • Die Deadstop-Technologie verhindert das Schleudern bis zur Trockne
  • Mit Reverse-Spin können Sie die Proteinrückgewinnung maximieren, insbesondere bei kleinen verdünnten Proben, ohne Pipettierfehler
Centricon® Plus-70 Zentrifugen-Filtereinheiten
Centricon® Plus-70 Zentrifugen-Filtereinheiten sind für die schnelle Verarbeitung wässriger biologischer Lösungen in Volumina von 15 bis 70 ml konzipiert. Centricon® Filter konzentrieren die meisten 70-ml-Lösungen in nur 25 Minuten auf 350 μl. Die Proben werden abhängig von Probentyp und Ausgangsvolumen in der Regel im 50X- bis 200X-Bereich konzentriert. Diese Geräte sind eine komfortable Alternative zu Dialyse-, Lyophilisierungs- oder Präzipitationsverfahren.
  • 15 ml - 70 ml Probenvolumen
  • Typische Rückgewinnung > 90 %
  • Geringes Rückhaltevolumen
  • Polypropylen-Gehäuse minimiert die Bindung
  • Echter Dead-Stop verhindert das Schleudern bis zur Trockne
  • Konzentrieren und Entsalzen von Chromatographiesäuleneluaten
  • Konzentration von monoklonalen Antikörpern
  • Konzentration von Proteinen oder Viren aus Kulturüberständen
  • Klärung von Gewebehomogenaten und Zelllysaten
Rührzellen für die Konzentration großer Probenvolumen
Rührzellen nutzen die druckgesteuerte Ultrafiltration (pUF) bei hohen Fließraten, um große Probenvolumina für die schnelle Konzentration von Proteinen, Viruspartikeln und anderen biologischen und Umfeldproben zu verarbeiten.
Amicon® Rührzellen
Amicon® Rührzellen ermöglichen hohe Fließraten bei Lösungen mit einer Makrosolutkonzentration von bis zu 10 % und sind in der Lage, eine schnelle Konzentration oder Salzentfernung mit anschließender Konzentration in derselben Einheit durchzuführen. Zur Proteinkonzentration wird der Gasdruck direkt auf die Ultrafiltrationszelle angewendet. Gelöste Stoffe oberhalb der nominalen molekularen Ausschlussgrenze (NMWCO) der Membran werden in der Zelle zurückgehalten, während Wasser und gelöste Stoffe unterhalb der Ausschlussgrenze in das Filtrat und aus der Zelle gelangen.
  • Drei verschiedene Größen für Volumen von 50 ml bis 400 ml mit einem optionalen externen 800-ml-Behälter für erweiterte Kapazität
  • Verwendung mit Ultracel® RC (regenerierte Cellulose), Biomax® PES (Polyethersulfon) oder Durapore® Ultrafiltrationsscheiben für PVDF-Membranen
  • Konzentrieren, Diafiltrieren und Austauschen von Puffern für Makromoleküllösungen wie Proteine, Enzyme, Antikörper und Viren
  • Schonendes magnetisches Rühren minimiert die Konzentrationspolarisation und die Denaturierung durch Scherung.
  • Alle Rührzellen können autoklaviert werden
  • Hohe Fließraten bei Lösungen mit bis zu 10 % Makrosolutkonzentration
Lösungsmittelbeständige Rührzellen
Millipore® lösungsmittelbeständige Rührzellen bestehen aus Edelstahl und Borosilikatglas für Anwendungen, die eine Verträglichkeit mit Lösungsmitteln erfordern. Sie wurden entwickelt, um eine schnelle und effiziente Methode für die Konzentration oder Entsalzung von Proben bis zu 300 ml unter hohem Druck bereitzustellen.
  • 75 ml – 300 ml Probenvolumen
  • Anwendungen zur Entsalzung, Aufreinigung und Konzentration von Proteinen mit organischen Lösungsmitteln
  • Zylinder aus Borosilikatglas und PTFE-Komponenten für breite Kompatibilität
  • Autoklavierbar mit eingesetzter Membran
  • Die Öffnung der oberen Platte ermöglicht den Zugang zum Inhalt ohne Demontage
  • Wenige Komponenten für einfache Aufreinigung und Montage
Klinische Probenkonzentration
Centrifree® Zentrifugen-Filtereinheiten
Die Centrifree® Filtereinheit wurde mit Blick auf das klinische Labor entwickelt. Diese Einheiten trennen schnell und effizient freie von proteingebundenen Mikrosoluten in kleinen Volumina (0,15-1,0 ml) von Serum, Plasma und anderen biologischen Proben durch Ultrafiltration. Die genaue Partitionierung erfolgt innerhalb von Minuten ohne Verdünnung, Veränderung des physiologischen pH-Werts, der Ionenzusammensetzung oder der Konzentration ungebundener Mikrosolute. Diese Einheiten enthalten hydrophile Membranen mit geringem Adsorptionsvermögen und O-Ringe ohne Weichmacher, durch die eine hervorragende Rückgewinnung sichergestellt wird.
  • 0,15 ml - 1,0 ml Probenvolumen
  • Trennung von freien und gebundenen Mikrosoluten in Serum, Plasma und anderen biologischen Proben
  • Bestimmung freier Therapeutika, Testosteron, Thyroxin usw.
  • Bindungsstudien
  • Untersuchung neuer Arzneimittel
  • Deproteinisierung
Minicon® Statische Konzentratoren für klinische Proben
Minicon® Konzentratoren sind nicht sterile Einweg-Multiwell-Ultrafiltrationseinheiten, die für die Konzentration von Makromolekülen in klinischen Proben wie Urin, Zerebrospinalflüssigkeit (CSF) oder anderen biologischen Lösungen entwickelt wurden. Die Konzentratoren, die keine zusätzliche Ausrüstung benötigen und unbeaufsichtigt betrieben werden können, werden von Forschern und klinischen Laboren weltweit als vorbereitender Schritt zur Erhöhung der Empfindlichkeit nachfolgender Tests eingesetzt.
  • 2.5 ml – 5 ml klinische Probenvolumina
  • Konzentration von Urin und Zerebrospinalflüssigkeit zur Intensivierung von Proteinen, die auf anomale oder pathologische Zustände hindeuten (z. B. Bence-Jones-Proteine im Urin) noch vor der Analyse mit Elektrophorese oder Immunelektrophorese
  • Statischer Konzentrator, kein Zubehör erforderlich
  • Absorptionsmittel zieht Lösungsmittel und Salze durch einen Ultrafilter und konzentriert so die Probe