Merck
UFC210024
Millipore
Amicon® Ultra Zentrifugenfilter, 100 kDa MWCO
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 100 kDa
Synonym(e):
Zentrifugenkonzentrator, 100 kDa MWCO, 2 ml Probenvolumen
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materialien
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
Parameter
2 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
119.7 mm
Durchmesser
15.9 mm
Filtrationsfläche
1 cm2
Volumen
2 mL
Porengröße
100 kDa MWCO
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Amicon® Ultra 2 ml Zentrifugenvorrichtung mit Ultracel® 100.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze-Filtern bieten eine schnelle Ultrafiltration mit der Möglichkeit für hohe Konzentrationsfaktoren und leichte Konzentratrückgewinnung aus verdünnten und komplexen Probenmatrizen. Zum Beispiel wird IgG (156 kDa) mit einer Anfangskonzentration von 1 mg/ml in der Regel zu 95 % zurückgehalten.
Das vertikale Design und die verfügbare Membranoberfläche bieten eine schnelle Probenverarbeitung, hohe Probenrückgewinnung (in der Regel mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung) und die Möglichkeit für eine 50-fache Konzentration. Die Polarisation der gelösten Stoffe und anschließendes Fouling der Membran werden durch das vertikale Design minimiert und ein physischer Dead Stop in der Filtervorrichtung verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung und einen potenziellen Probenverlust. Effiziente Rückgewinnung der konzentrierten Probe (rückgehaltene Spezies) wird durch einen praktischen Schritt mit umgekehrter Rotationsichtung nach dem Sammeln des Filtrats erzielt.
Die Vorrichtung kann mit einem Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotoren verwendet werden. Amicon® Ultra 2 ml Vorrichtungen werden nicht steril bereitgestellt und sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Durch das vertikale Membrandesign und die umgekehrte Rotationsrichtung können die Amicon® Ultra 2-ml-Filter die höchste Rückgewinnung bei kurzen Abschleuderzeiten bieten.
Anwendung
  • Ultrafiltration mit einer Ultracel®-Membran mit 100.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze.
  • Konzentration von biologischen Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen enthalten.
  • Aufreinigung von makromolekularen Komponenten aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten.
  • Primer-Entfernung, PCR-Reinigung, Entfernung von Linkern oder makromolekularen Markierung aus einer Reaktionsmischung und Proteinentfernung vor der HPLC.
  • Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse.
  • Größenausschluss und Proteinfraktionierung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ultracel® regenerierte Cellulosemembran mit 100-kDa-NMWCO ermöglicht eine Retentatrückgewinnung von mehr als 90 %
  • Konzentriert 2 ml runter auf 15–70 μl
  • 98 % Probenrückgewinnung
  • Schnelle Verarbeitungsdauer: 10–30 Minuten Abschleuderzeit
  • Entwickelter Dead Stop
  • Die Fähigkeit für eine umgekehrte Rotationsrichtung bietet konsistente Rückgewinnungen
Verlinkung
Ersetzt: 4211
Physikalische Form
Farbcode: Transparent
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany