Wichtige Dokumente
XX6504707
Millipore
Swinnex-25-mm-Filter mit Gegendrucksieb
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
25 mm Filter Holder, Swinnex Filter Holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
polypropylene housing
stainless steel support screen(s)
Qualitätsniveau
Durchmesser
25 mm
Fitting
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Machen Sie Ihren eigenen Spritzenvorsatzfilter! Mit Swinnex-Filterhaltern haben Sie die Flexibilität, den Membrantyp und Durchmesser auszuwählen, der sich am besten für die jeweilige Anwendung eignet. Für die Sterilfiltration sollten die Swinnex-Filterhalter mit eingesetzter Membran autoklaviert werden. Reinigen oder sterilisieren Sie kleine Flüssigkeitsmengen, die mit einer Spritze ausgegeben werden, oder installieren Sie den Filterhalter „inline“ zum Filtern größerer Flüssigkeitsmengen.
Eigenschaften & Vorteile:
•In drei Größen für unterschiedliche Prozessvolumina erhältlich
•Mit eingesetztem Filter autoklavierbar für die Sterilfiltration
Swinnex-Filterhalter SX0001300, 13 mm
Swinnex-Filterhalter SX0002500, 25 mm
Swinnex-Filterhalter SX0004700, 47 mm
Ersatzteile
SX0001301 Silikondichtungen für Swinnex-Filterhalter 13 mm
SX0002501 Silikondichtungen für Swinnex-Filterhalter 25 mm
XX2702510 Stützsiebplatte, 25 mm, Polypropylen
XX1104715 Stützsiebplatte, 47 mm, Polypropylen
XX1104707 O-Ring (5-329) für Swinnex-Filterhalter 47 mm, Silikon
SX0004701 Unterteil-O-Ring für Swinnex-Filterhalter 47 mm, Silikon
SX00047RK Ersatzteil-Kit für Swinnex-Filterhalter 47 mm
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.