EZHAWG474
EZ-Pak Filter 0,45µm, 47 mm, weiß, mit Netzaufdruck
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s), bottled water
Synonym(e):
EZ-Pak® Membranfilter, Membranfilter, Semipermeable Membranen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 7704
Beschreibung
General microbiological analysis
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Hersteller/Markenname
EZ-Pak®
Filterdurchm.
47 mm
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cider
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Versandbedingung
ambient
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List