Merck
SLCRX13
Millipore
Millex® hydrophiler PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonym(e):
Millex-LCR-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Volumen
10 mL
Farbe
light blue
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Blasenpunkt
≥1.4 bar at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Allgemeine Beschreibung
HPLC-zertifiziert für geringe Mengen UV-absorbierender extrahierbarer Substanzen
SLCRX13NL ersetzt SLCR013NL und SLLHH13NL
SLCRX13NK ersetzt SLCR013NK und SLLHH13NL
Filtercode: LCR
Anwendungen:
Probenfiltration vor HPLC; Filtration proteinhaltiger Lösungen und wässriger oder organischer Lösungen.
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany