Merck
SLGNX13
Millipore
Millex®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0,2 μm Nylon-Spritzenvorsatzfilter, Millex-GN-Spritzenvorsatzfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA OTM-45
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
18 L/min flow rate
18 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
Methode(n)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Volumen
10 mL
Farbe
purple
Porengröße
0.2 μm
Aufnahme
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Blasenpunkt
≥3.0 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Überblick über nicht sterile Millex® Spritzenvorsatzfilter mit Nylon-Membran:
• Nicht sterile Millex-Spritzenvorsatzfilter mit einer hydrophilen Nylonmembran sind mit einer breiten Palette an Lösungsmitteln kompatibel
• Für bedarfsgerechte Anwendungen in Porengrößen von 0,20 µm und 0,45 µm und zwei Durchmessern erhältlich
• Kompatibel mit wässrigen und organischen Lösungen, woraus eine breite chemische Kompatibilität und Flexibilität im Labor resultiert
• Polypropylengehäuse zeichnet sich durch geringe Anteile extrahierbarer Substanzen sowie eine breite chemische Kompatibilität aus
In mehreren Packungsgrößen erhältlich:
SKU-Nummern, die mit NS enden (-------NS): 50/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NL enden (-------NL): 100/Pkg.
SKU-Nummern, die mit TL enden (-------TL): 100/Pkg. Diese Spritzenvorsatzfilter besitzen einen Schlauchausgang
SKU-Nummern, die mit NB enden (-------NB): 250/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NK enden (-------NK): 1.000/Pkg.
Anwendungen:
Probenfiltration vor der UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Filtration von Lösungsmitteln; Klärfiltration von wässrigen und organischen Lösungen
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany