Merck
SLLG025SS
Millipore
Millex® hydrophiler PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile
Synonym(e):
Millex-LG-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materialien
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume< 0.1 mL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
125 mL/min water flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
75 psig max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
4 cm2
housing diam.
28 mm
inlet to outlet H
26 mm
Volumen
100 mL
Matrix
Biopore
Porengröße
0.2 μm
Aufnahme
organic solvent(s)
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die sterile Millex-LG 13-mm-Einheit ist eine spritzenbetriebene Filtereinheit zum Sterilisieren von Lösungsmitteln oder wässrigen Lösungen (Säuleneluate, Gewebekulturadditive, HPLC-Proben usw.) in Volumen von 10 ml. Die lösungsmittelresistente Millex-LG-Einheit für den einmaligen Gebrauch umfasst eine hydrophile 0,2-μm-PTFE-Membran. Die Millex-LG-Filtereinheit eignet sich für die Verwendung als Spritzenvorsatzfilter, um Lösungen zu sterilisieren und ultrastark zu reinigen.
Anwendung
Millex-LG, 0,20 μm wird wie folgt verwendet:
  • bei der Herstellung von Verbindungen in wasserfreiem Dimethylsulfoxid (DMSO) für In-vitro-Experimente
  • als organischer, lösungsmittelresistenter Filter zum Herstellen einer sterilen 3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanin-Perchlorat(DiO)-Ethanollösung
  • zum Entfernen von Lipidaggregaten bei der Herstellung von kleinen unilamellaren Vesikeln (SUV)
Rechtliche Hinweise
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Noriko Kashima et al.
Biogerontology, 13(3), 337-344 (2012-04-10)
Methods for quantitative oral administration of various substances to Caenorhabditis elegans are needed. Previously, we succeeded in oral administration of hydrophilic substances using liposomes. However, an adequate system for delivery of hydrophobic chemicals was not available. In this study, we
Aaron M Joffe et al.
Nature protocols, 15(7), 2230-2246 (2020-06-21)
Macrophage phagocytosis can be triggered by diverse receptor-ligand interactions to clear pathogens and dead cells from a host. Many ways of assaying phagocytosis exist that utilize a variety of phagocytic targets with different combinations of receptor-ligand interactions, making comparisons difficult.
Danchen Wu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(1), 1447-1464 (2020-01-10)
Mitochondrial fission is important in physiological processes, including coordination of mitochondrial and nuclear division during mitosis, and pathologic processes, such as the production of reactive oxygen species (ROS) during cardiac ischemia-reperfusion injury (IR). Mitochondrial fission is mainly mediated by dynamin-related