Merck
SLLHR04NL
Millipore
Millex® hydrophiler PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, non-sterile
Synonym(e):
Millex-LH-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Höhe
19.7 mm
Durchmesser
4 mm
Filtrationsfläche
0.1 cm2
Volumen
1 mL
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: LH
Übersicht über nicht sterile Millex® Spritzenvorsatzfilter mit hydrophiler PTFE-Membran
• Geringste Anteile extrahierbarer Substanzen, wodurch der Hintergrund bei empfindlichen Analysen wie UHPLC und LC-MS optimiert wird
• Filtration proteinhaltiger und wässriger oder organischer Lösungen
• Für Ihre spezifischen Anforderungen in Porengrößen von 0,20 µm und 0,45 µm sowie in drei Durchmessern erhältlich
In mehreren Packungsgrößen erhältlich:
SKU-Nummern, die mit NS enden (-------NS): 50/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NL enden (-------NL): 100/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NB enden (-------NB): 250/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NK enden (-------NK): 1000/Pkg.
SLCRT13NL: 100/Pkg. Diese Spritzenvorsatzfilter besitzen einen Schlauchausgang
Anwendungen:
Probenfiltration vor der UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Filtration von Lösungsmitteln; Klärfiltration wässriger und organischer Lösungen
Verpackung
nicht steril
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Physikalische Form
Farbcode: Einlass/Auslass naturfarben
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany