Wichtige Dokumente
SF001
Sigma-Aldrich
ESGRO Complete PLUS klonales Medium, 100 ml
to enhance viability of mouse embryonic stem cells
Synonym(e):
Mouse ES Cell Media
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.81
Qualitätsniveau
100
300
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Allgemeine Beschreibung
Das klonale Medium ESGRO Complete PLUS ist ein definiertes serumfreies Medium mit einem selektiven GSK3β-Inhibitor zur Verbesserung der Lebensfähigkeit embryonaler Stammzellen (ES-Zellen) der Maus und Aufrechterhaltung der Pluripotenz in Gegenwart von Serum- und Feeder-Zellen. Dieses Medium ist für die Expansion und das Wachstum von ES-Zellen der Maus bei klonaler Dichte unter serumfreien Bedingungen vorgesehen. Bei den ES-Zellen der Maus sollte die erhalten bleiben.
Anwendung
Geeignet für die Derivation, Transfektion und Selektion von ES-Zellen sowie für allgemeine Zellpassagierungs- und Zellwachstumsanwendungen.
Das Medium kann auf Feeder-abhängigen/unabhängigen ES-Zelllinien verwendet werden.
Wichtige Informationen zur Passagierung
Bei der Passagierung von ES-Zellen unter Verwendung von ESGRO Complete-Produkten ist die Verwendung einer der unten aufgeführten Zelldissoziationslösungen zwingend erforderlich. Die Verwendung von Standard-Trypsin-Protokollen zur Passagierung von in Serum mit Medium gewachsenen ES-Zellen führt in der Regel zu einer Trypsinisierung, aufgrund derer sich die Zellen von den Platten abheben und kugelförmige Strukturen bilden.
Es werden u. a. folgende Produkte empfohlen:
ESGRO Complete Accutase (Best.-Nr. SF006)
ESGRO Complete Trypsinlösung (geschütztes Produkt) (Best.-Nr. SF007)
ESGRO Complete enzymfreie Dissoziationslösung (geschütztes Produkt) (Best.-Nr. SF009)
Komponenten
1. ESGRO Complete klonales Medium: (Best.-Nr. SF001-C) Eine (1) 100-ml-Flasche mit klonalem Medium in Originalversion. Gesamtformulierung mit Selbsterneuerungsfaktoren, kein Zusatz von LIF erforderlich. pH 7,1–7,3
2. GSK3β-Inhibitor-Zusatz: (Best.-Nr. SF012-050) Ein (1) 50-µl-Fläschchen mit selektivem GSK3β-Inhibitor.
Qualität
QK-PROTOKOLL:
Beschichtungsassay mit niedriger Dichte
1. Beschichten Sie eine mit Gelatine beschichtete 10 cm Kulturschale aus Kunststoff, die 1000 Zellen/10 cm Kulturschale in 10–20 ml klonalem Medium enthält, mit einer Platte mit Feeder-unabhängigen frühzeitig subkultivierten ES-Zellen.
2. Wechseln Sie das Medium alle 2 bis 4 Tage.
3. Überwachen Sie das klonale Wachstum mittels alkalischer Phosphatase-Färbung.
Innerhalb von 4 bis 6 Tagen sollte sich eine Kolonie bilden. Bei der Mehrheit der Kolonien sollte der alkalische Phosphatasen-Test positiv ausfallen.
Verlinkung
Ersetzt: SF001-100
Lagerung und Haltbarkeit
• Das klonale Medium und den Medienzusatz nach Erhalt im Dunkeln bei -20°C lagern. Das Verfallsdatum der Charge auf den Etiketten beachten.
• Aufgetautes klonales Medium kann bei Lagerung im Dunkeln bei 4 °C einen Monat aufbewahrt werden. Nicht wieder einfrieren.
• Der Medienzusatz kann bei Raumtemperatur aufgetaut, aliquotiert und bei Lagerung im Dunkeln bei 4 °C zwei Monate aufbewahrt werden.
• Nach Zugabe des Medienzusatzes in das klonale Medium kann das Gemisch bei Lagerung im Dunkeln bei 4 °C bis zu
zwei Wochen aufbewahrt werden. Nicht wieder einfrieren.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cOmplete is a trademark of Roche
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Lact. - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dynamic transcriptional events in embryonic stem cells mediated by the super elongation complex (SEC).
Lin C. et al.
Genes & Development null
HDAC1 regulates pluripotency and lineage specific transcriptional networks in embryonic and trophoblast stem cells.
Kidder B. L. & Palmer S.
Nucleic Acids Research null
Optimized mouse ES cell culture system by suspension growth in a fully defined medium.
Andang M. et al.
Nature Protocols null
A potential use of embryonic stem cell medium for the in vitro culture of preimplantation embryos.
Gelber K. et al.
Journal of Assisted Reproduction and Genetics null
A critical appraisal of factors affecting the accuracy of results obtained when using flow cytometry in stem cell investigations: where do you put your gates?
Hughes O. R. et al.
Cytometry. Part A : the Journal of the International Society For Analytical Cytology null