SC50FL025
Steriflip-Trichterhalterung, nicht steril
50 mL process volume, for sterile centrifuge tube top filter unit
Synonym(e):
tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Steriflip®
Verpackung
pack of 25 ea
Parameter
45 °C max. temp.
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Trichterkapazität
50 mL
Fitting
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
inlet funnel
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Prinzip
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13