Merck
SE1M003M00
Millipore
Millipore® Steriflip® Vakuumröhrchenaufsatzfilter
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Synonym(e):
Steriflip®-HV sterile Filtereinheit für Zentrifugenröhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Materialien
PVDF membrane
acrylic housing
polypropylene
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Produktlinie
Steriflip®
Leistungsmerkmale
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Verpackung
pack of 25 ea
Parameter
45 °C max. temp.
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
138 mm
Kapazität
50 mL
Durchmesser
6.4 cm
Filterdurchm.
4 cm
Filtrationsfläche
7 cm2
Trichterkapazität
50 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Fitting
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Nur für Forschungszwecke
Steriflip® Filter sind für die sterile Vakuumfiltration wässriger Lösungen wie Gewebekulturmedien und biologischen Flüssigkeiten vorgesehen.
  • Gewebekulturmedien +/- Additive
  • Puffer
  • Biologische Lösungen
Steriflip® Filter wird für die Lentivirus-Produktion verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eliminiert den unsauberen Probentransfer mittels einem simplen, vakuumgestützten, geschlossenen System
  • Kann Zellen mit jedem der Nylon-Netzfilter mit verschiedenen Porengrößen aus Zelltrümmern isolieren
  • Ideal für die Sterilisation kleiner Mengen Kulturmedien
  • Passt auf alle gängigen 50-ml-Zentrifugenröhrchen, wodurch unnötige Materialien, Zeit und das Risiko von Verschüttung eliminiert werden
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Laura M Chambers et al.
PloS one, 15(4), e0228511-e0228511 (2020-04-30)
To evaluate intraperitoneal (IP) tumor engraftment, metastasis and growth in a pre-clinical murine epithelial ovarian cancer (EOC) model using both transabdominal ultrasound (TAUS) and bioluminescence in vivo imaging system (IVIS). Ten female C57Bl/6J mice at six weeks of age were
Jiye Liu et al.
Science advances, 7(23) (2021-06-06)
Immunomodulatory drugs (IMiDs) have markedly improved patient outcome in multiple myeloma (MM); however, resistance to IMiDs commonly underlies relapse of disease. Here, we identify that tumor necrosis factor (TNF) receptor-associated factor 2 (TRAF2) knockdown (KD)/knockout (KO) in MM cells mediates
Mateusz Legut et al.
Cell reports, 30(9), 2859-2868 (2020-03-05)
A key limitation of the widely used CRISPR enzyme S. pyogenes Cas9 is the strict requirement of an NGG protospacer-adjacent motif (PAM) at the target site. This constraint can be limiting for genome editing applications that require precise Cas9 positioning. Recently
Xiaojun Lian et al.
Nature protocols, 8(1), 162-175 (2012-12-22)
The protocol described here efficiently directs human pluripotent stem cells (hPSCs) to functional cardiomyocytes in a completely defined, growth factor- and serum-free system by temporal modulation of regulators of canonical Wnt signaling. Appropriate temporal application of a glycogen synthase kinase
Jiye Liu et al.
Leukemia, 33(1), 171-180 (2018-07-22)
Immunomodulatory drugs (IMiDs) including lenalidomide and pomalidomide bind cereblon (CRBN) and activate the CRL4CRBN ubiquitin ligase to trigger proteasomal degradation of the essential transcription factors IKZF1 and IKZF3 and multiple myeloma (MM) cytotoxicity. We have shown that CRBN is also