Labortrichter
Labortrichter werden in der Chemie und anderen wissenschaftlichen Versuchsbereichen verwendet, um Flüssigkeiten oder Pulver in Behälter mit engen Öffnungen zu trichtern. Sie bestehen in der Regel aus Glas oder Kunststoff und sind je nach Anwendung in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Büchner-Trichter werden für die Vakuumfiltration verwendet, während Scheidetrichter für die Trennung von nicht mischbaren Flüssigkeiten eingesetzt werden.
Pulvertrichter
Pulvertrichter sind für das Umfüllen trockener Pulver oder gekörnter Materialien in Behälter mit kleineren Öffnungen, wie z. B. Flaschen, Fläschchen oder Reagenzgläser, geeignet. Diese Trichter haben in der Regel einen großen Durchmesser, der ein schnelles Ausgießen von Pulvern ermöglicht. Die Konstruktion von Pulvertrichtern zielt darauf ab, die Gefahr von Verschütten, Verlust und Verunreinigung zu minimieren, die beim direkten Einfüllen von Pulvern aus einem Behälter in eine kleine Öffnung auftreten kann.
Sterileware™ Pulvertrichter
Bei diesen Trichtern handelt es sich um gammabestrahlte, sterile Trichter mit breitem Schaft und einem 60°-Winkel. Sie sind ideal für die Übertragung von Pulvern oder Granulaten mit einem Gerät für die sterile Probennahme in einen sterilen Behälter. Diese Trichter bestehen aus Polypropylen in FDA-Qualität und sind für den Einsatz in Lebensmitteln, Arzneimitteln und Kosmetika geeignet.
Synthware™ Pulvertrichter
Diese Trichter sind aus Borosilikatglas gefertigt und haben einen Normschliff, wodurch sie sich ideal für das Umfüllen von Pulvern in Behälter aus Glas mit geschliffenem Hals eignen, bei denen eine sichere Abdichtung erforderlich ist. Diese Trichter sind auch mit einer abgeflachten Seite oder einem 60-Grad-Versatz erhältlich, um die Verwendung mit Mehrhalskolben zu erleichtern.
Eco-smartFunnel™ Einweg-Labortrichter aus Papier
Diese umweltfreundlichen Pulvertrichter bestehen aus Kaolin-beschichtetem schwerem Papier und sind eine ideale Alternative zu Kunststofftrichtern. Sie können mit nahezu allen viskosen Flüssigkeiten oder Pulvern verwendet werden und tragen dazu bei, Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Damit eine maximale Flexibilität sichergestellt wird, ist der Ausgießer individuell anpassbar.
Zugabe-/Tropftrichter
Zugabe- oder Tropftrichter werden häufig bei in der organischen und anorganischen Chemie sowie in der pharmazeutischen und biotechnologischen Forschung für Additionsreaktionen verwendet. Sie sind lang, zylindrisch und in der Regel aus Glas gefertigt. Der Zugabetrichter ist in der Regel über eine Glasschliffverbindung mit einem Kolben oder einem Reaktionsgefäß verbunden und das Reagenz wird dem Reaktionsgemisch langsam über einen Absperrhahn oder ein Ventil am Boden des Trichters zugegeben. Dies ermöglicht die präzise Zugabe von Reagenzien und unterstützt bei der Kontrolle der Reaktionsbedingungen.
Ace Zugabetrichter
Die Ace Zugabetrichter verfügen über einen abgewickelten Hahn zur Vereinfachung der Handhabung. Sie verfügen über einen langen Glaskörper, einen Druckausgleichsarm, eine doppelte Volumenskala und eine präzise Nadelventileinstellung. Außerdem sorgt der Gewindehahn dafür, dass bei der Zugabe keine Leckagen entstehen.
Duran® Tropftrichter
Tropftrichter gehören zu den Zugabetrichtern und ermöglichen eine präzise, gleichmäßige Dosierung der Flüssigkeitszufuhr zu einer Reaktionsmischung. Duran-Tropftrichter sind mit einer geschliffenen Kegelverbindung und Absperrhähnen mit Rückhaltevorrichtung versehen. Sie sind mit oder ohne Druckausgleichsröhrchen am unteren Ende erhältlich, durch das sowohl Unter- als auch Überdruck in den Reaktionsgefäßen verhindert werden.
Scheidetrichter
Trenn- oder Scheidetrichter sind Laborgefäße, die üblicherweise zur Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Dichte verwendet werden, wie z. B. Öl und Wasser. Sie bestehen in der Regel aus Glas und haben eine konische Form mit einem Absperrhahn am unteren Ende, durch den die Trennung der beiden Flüssigkeiten möglich ist. Das Gemisch der nicht mischbaren Flüssigkeiten wird in den Scheidetrichter gegeben und nach dem Absetzen wird der Absperrhahn geöffnet, um die untere Flüssigkeitsschicht abzulassen. Dieser Vorgang kann so lange wiederholt werden, bis die beiden Flüssigkeiten vollständig getrennt sind. Scheidetrichter werden häufig in der organischen Chemie verwendet, z. B. bei der Extraktion von Verbindungen aus Reaktionsgemischen, sowie in industriellen Verfahren zur Aufreinigung von Chemikalien.
Synthware™ Sure-Grip Scheidetrichter
Diese kugelförmigen Scheidetrichter haben einen langen Hals mit Stopfen und einen geraden Abschnitt zwischen Trichterkörper und Hahn, der einen sicheren Halt beim Schütteln bietet und auch das Einspannen erleichtert. Sie sind mit PTFE-Hähnen und wahlweise mit PTFE- oder Glasstopfen erhältlich.
Ace Squibb Scheidetrichter
Dieser Scheidetrichter hat eine konische Form im European Squibb-Stil mit einem auslaufsicheren Verschlussstopfen, der ein Herausfallen beim Schütteln oder Transportieren verhindert. Das Design ist im unteren Bereich sehr schmal, wodurch eine bessere Kontrolle des Durchflusses möglich wird.
BRAND® Scheidetrichter
BRAND® Scheidetrichter sind konisch geformte Trichter mit PTFE-Absperrhahn und werden aus Polypropylen hergestellt, um eine hohe Klarheit des Inhalts für Beobachtungszwecke sicherzustellen. Diese Trichter können bei 121 °C autoklavierbar sein.
Nalgene® Scheidetrichter
Nalgene® Scheidetrichter bestehen aus Polypropylen mit TFE-Hahn. Diese Materialien benötigen in intaktem Zustand keine Schmierung. Diese Trichter weisen eine gute Kompatibilität mit einer Vielzahl Trennlösungen auf.
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter werden aus Porzellan, Glas oder Kunststoff hergestellt. Sie werden in Kombination mit einer Vakuumpumpe und entweder einer Glasfritte oder einem Filterpapier verwendet, um schnell einen Feststoff von einer Flüssigkeit in einem chemischen Gemisch zu trennen. Büchner-Trichter haben einen flachen, gelochten Boden, der als Auflage für die Fritte oder das Filterpapier dient. Das flüssige Gemisch wird in den Trichter gegossen und ein Vakuum von unten angelegt, wodurch die Flüssigkeit durch den Filter gezogen wird und der Feststoff zurückbleibt. Dieses Verfahren wird in Laboren häufig zur Trennung und Filtration von Verbindungen und Verunreinigungen bei chemischen Versuchen eingesetzt. Scienceware® Büchner-Trichter sind einteilige Büchner-Trichter aus Polypropylen oder hochdichtem Polyethylen. Sie verfügen über eine eingedichtete grobporige Polyethylen-Filterplatte, die eine gute Rückhaltung und einen schnellen Durchfluss unter Vakuum ermöglicht. Sie können mit oder ohne Filterpapier verwendet werden.
Coors™ Büchner-Trichter
Coors™ Büchner-Trichter sind aus vollständig glasiertem Porzellan gefertigt und mit fest eingesetzten Lochplatten versehen.
Synthware™ Büchner-Trichter
Diese Büchner-Trichter aus Borosilikatglas verfügen über eine eingedichtete, gelochte Glasscheibe, die das Filtermedium der Wahl unterstützt. Dieses Design löst das Verschmutzungsproblem von Frittenscheiben und auch das Problem von blinder Keramik.
Druckfiltertrichter
Druckfiltertrichter sind an der Oberseite verschlossen. Sie sind in der Regel aus Glas gefertigt und bestehen aus einem zylindrischen Röhrchen mit einem Frittenfilter aus Glas an einem Ende und einer Dichtung am anderen Ende. Der Druckfiltertrichter wird in Laboren häufig zur Abtrennung von Schwebstoffen aus Flüssigkeiten verwendet. Der Feststoff wird vom Frittenfilter aus Glas zurückgehalten, während die Flüssigkeit durch den Filter fließt und in einem Kolben oder einem anderen Behälter aufgefangen werden kann. Druckfiltertrichter sind besonders nützlich für die Filtration großer Flüssigkeitsmengen oder sehr feiner Partikel, die andere Filtertypen verstopfen können.
Aldrich® Druckfiltertrichter
Aldrich® Druckfiltertrichter sind aus Glas gefertigt und mit einem Trichter, einer Kappe und einer Klemmhalterung ausgestattet. Sie eignen sich für die schnelle Filtration luft- und feuchtigkeitsempfindlicher Verbindungen unter Inertgas.
Ace Druckfilter/Trocknungstrichter
Ace Druckfilter-/Trocknungstrichter werden zum Trocknen von luftempfindlichen Verbindungen mit Inertgas oder einem einfachen Druckfiltertrichter verwendet. Der Filter enthält eine O-Ring-Verbindung, durch welche die Kappe mit dem Gehäuse verbunden und damit eine größere Öffnung möglich wird. Die Verbindung wird mit einer Klemmhalterung gesichert. Die einzigartige Konstruktion ermöglicht die abwechselnde oder gleichzeitige Anwendung von Druck oder Vakuum zur schnellen Filtration oder Trocknung.