Merck
SCNY00020
Millipore
Millipore® Steriflip® Vakuumröhrchenaufsatzfilter
pore size 20.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Synonym(e):
Steriflip® sterile Filtereinheit für Zentrifugenröhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Produktlinie
Steriflip®
Leistungsmerkmale
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Verpackung
pack of 25 ea
Parameter
45 °C max. temp.
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
138 mm
Kapazität
50 mL
Durchmesser
6.4 cm
Filterdurchm.
4 cm
Filtrationsfläche
7 cm2
Trichterkapazität
50 mL
Porengröße
20.0 μm pore size
Fitting
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Steriflip® Filtereinheit filtriert direkt in 50-ml-Standard-Zentrifugenröhrchen, womit der Probentransfer entfällt. Sie ist nützlich für die Sterilisation von wässrigen Lösungen (bis zu 50 ml), die Sterilfiltration von kleinen Mengen Kulturmedien, die Sterilfiltration von Puffern mit hochwertigem Protein oder niedermolekularen Komponenten sowie für die Zellisolation.
Anwendung
Nur für Forschungszwecke
Die Steriflip® sterile Filtereinheit für Zentrifugenröhrchen wird wie folgt verwendet:
  • beim Beladen von Küvetten und zum Erhalt von Bildern
  • bei der Isolierung und Kultivierung von retinalen Ganglienzellen und Amakrinzellen aus der Retina von erwachsenen Mäusen
  • für die Isolierung von Tumorzellen nach dem Aufschluss
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eliminiert den unsauberen Probentransfer mittels einem simplen, vakuumgestützten, geschlossenen System
  • Kann Zellen mit jedem der Nylon-Netzfilter mit verschiedenen Porengrößen aus Zelltrümmern isolieren
  • Ideal für die Sterilisation kleiner Mengen Kulturmedien
  • Bindet an gängige 50-ml-Zentrifugenröhrchen, wodurch unnötige Materialien, Zeit und das Risiko von Verschüttung eliminiert werden
Rechtliche Hinweise
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bing Guo et al.
Animal models and experimental medicine, 1(2), 134-142 (2019-03-21)
Colorectal cancer (CRC) is the third most commonly diagnosed cancer in males and the second in females worldwide in 2012. In the past 20 years, strong evidence suggests that cancer stem cells are the main culprit of cancer metastasis, chemotherapy resistance
Stephen K Jones et al.
Bio-protocol, 8(7) (2018-05-18)
Whole-lifespan single-cell analysis has greatly increased our understanding of fundamental cellular processes such as cellular aging. To observe individual cells across their entire lifespan, all progeny must be removed from the growth medium, typically via manual microdissection. However, manual microdissection
Yong H Park et al.
PloS one, 15(12), e0242426-e0242426 (2020-12-08)
Cell culture is widely utilized to study the cellular and molecular biology of different neuronal cell populations. Current techniques to study enriched neurons in vitro are primarily limited to embryonic/neonatal animals and induced pluripotent stem cells (iPSCs). Although the use